Purifikace plazmidové DNA
Purifikace plazmidů se běžně používá pro molekulární klonování, transformaci a expresi rekombinantních proteinů. K dispozici jsou soupravy pro purifikaci plazmidů podle velikosti bakteriální kultury a odpovídající výtěžnosti plazmidů (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep a gigaprep).
Naše soupravy pro purifikaci plazmidů poskytují spolehlivou izolaci vysoce kvalitní plazmidové DNA. Tyto soupravy jsou:
- Navrženy s pokročilou technologií vázání a eluce oxidu křemičitého
- Kompatibilní s vakuovým i spinovým formátem
- Složení bez fenolu/chloroformu
Tyto produkty umožňují výzkumným pracovníkům maximalizovat reprodukovatelnost jejich pracovních postupů a minimalizovat čas strávený získáváním plazmidové DNA pro transfekci, sekvenování, PCR a další následné aplikace.
Sady pro miniprepaci plazmidů GenElute™
Sady pro miniprepaci plazmidů GenElute™ nabízejí jednoduché, rychlé a nákladově efektivní metody izolace plazmidové DNA z kultur E. coli . Tyto soupravy kombinují technologii membrán na bázi oxidu křemičitého a pohodlí formátu spinových kolonek.
Vlastnosti:
- o 40 % více preparovaných vzorků na jednu sadu než u předního dodavatele
- přečistí až 20 µg plasmidové DNA na ml kultury
- přečistí plasmidovou DNA za méně než 30 minut až pro 24 preparovaných vzorků
- Není nutná fenolová/chloroformová extrakce ani srážení alkoholem
Soupravy pro přípravu plazmidů GenElute™ HP
Soupravy pro purifikaci plazmidů GenElute™ HP poskytují vysoce kvalitní plazmidovou DNA za méně než 30 minut u souprav Mini, Midi a Maxiprep nebo za 1 minutu.5 hodin pro soupravy Mega a Gigaprep.
- Z odebrané bakteriální kultury na čistou plazmidovou DNA za kratší dobu
- Do 25 µg (Mini), 350 µg (Midi), 1.2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) a 15 mg (Giga) výtěžku vysoce kopírované plazmidové DNA
- Nabízí flexibilitu vakuového nebo spinového formátu (Mega a Gigaprep pouze ve vakuovém formátu)
- Není nutná fenolová/chloroformová extrakce ani srážení alkoholem
- Výtěžek z plazmidové DNA ve vysokém množství se může zvýšit až o 2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) a 15 mg (Giga).Soupravy jsou stabilní při pokojové teplotě pro pohodlné skladování
GENOPURE™ PLASMID PREP KITS
Sady Roche Genopure™ midi a maxi prep využívají k purifikaci plazmidů aniontovou výměnnou chromatografii. K izolaci DNA se používá upravený protokol alkalické lýzy optimalizovaný pro buněčné kultury pěstované v LB médiu. Lyzát lze před aniontovou výměnou filtrovat namísto odstřeďování, což vede ke zkrácení doby přípravy plazmidů a úplnému odstranění SDS z purifikovaného produktu.
- Snížení střihu DNA vyčištěním lyzátu pomocí předem složených filtrů namísto odstřeďování před aniontovou výměnou.
- Ušetřete čas díky činidlům připraveným k použití (10 minut praktické práce/75 minut celkově).
- Purifikujte všechny velikosti a typy plazmidů, dokonce i DNA BAC.
- Zpracovávejte více vzorků paralelně pomocí vysokorychlostních gravitačních kolon.
- Eliminujte používání nebezpečných organických sloučenin jako je chlorid cesný, fenol, chloroform a ethidium bromid.
Sady pro přípravu plazmidů bez endotoxinů GenElute™
Endotoxiny snižují životaschopnost buněk a účinnost transfekce u různých eukaryotických buněčných linií a mohou ovlivnit výsledek a reprodukovatelnost daného transfekčního experimentu při použití savčích a jiných eukaryotických buněk. Soupravy GenElute™ pro přípravu plazmidů bez endotoxinů nabízejí jednoduchou, rychlou a nákladově efektivní metodu purifikace plazmidové DNA s <0,1
EU/mg DNA pro vysoce účinnou transfekci.
- Vyšší účinnost transfekce a výtěžnost než u lídrů na trhu
- Přečistěte plasmidovou DNA bez endotoxinu (≤0.1 EU/mg DNA)
Pětiminutové soupravy pro minipreparování plazmidů GenElute™
Pětiminutové soupravy pro minipreparování plazmidů GenElute™ se vyznačují zjednodušeným protokolem, který poskytuje až 5 mg vysoce kvalitní plazmidové DNA za přibližně pět minut.
- Jen 5 minut od začátku do konce
- Není třeba peletovat buňky ani čistit lyzáty
- Vazná kolona funguje s jakýmkoli standardním laboratorním vakuovým rozdělovačem
- Vyberte si vakuový nebo spinový protokol
Související zdroje
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
- Article: Plasmid DNA Purification
Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- Article: DNA & RNA Purification
Přehled běžných technik a následných aplikací pro extrakci a purifikaci genomové DNA, plazmidové DNA a celkové RNA z buněk, tkání, krve, virů a dalších typů vzorků.