Knihovny RNAi
shKnihovny RNA pro bezkonkurenční pokrytí genomu
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je výhradním poskytovatelem kolekcí TRC1.5 a TRC2 od The RNAi Consortium (TRC). Tyto knihovny shRNA založené na lentivirech poskytují bezkonkurenční pokrytí a jsou k dispozici v různých formátech, které zahrnují celý genom, jednotlivé klony/vektory RNAi a sady genových rodin. K dispozici jsou ve standardním glycerolovém formátu nebo ve formátech DNA vyšší kvality a lentivirových formátech.
S více než 350 lety technického vedení přicházejí produkty Sigma-Aldrich® Advanced Genomics s odbornými znalostmi, které sahají za hranice laboratorního stolu - od objevů až po terapeutický dopad.
Výkonná modulace genů k objasnění genetických drah
Funkční genomické obrazovky jsou nedílnou součástí objevitelského výzkumu a umožňují odhalit mechanismy, které jsou základem biologických systémů, drah a nemocí. Efektivní zkoumání těchto složitých sítí molekulárních interakcí vyžaduje knihovny shRNA, které poskytují spolehlivé, účinné a dlouhodobé knockdown.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics nabízí nejdůvěryhodnější a nejkomplexnější portfolio shRNA pro screening i těch nejnáročnějších funkčních genomických obrazovek. Pro cílenější screening jsou k dispozici sady rodin genů MISSION® shRNA, což jsou kolekce genů souvisejících se specifickými buněčnými/molekulárními drahami, které jsou v literatuře vysoce citovány. Náš bioinformatický tým metodicky zmapoval všechny klony shRNA TRC do každé sady. Sady rodin genů jsou plně přizpůsobitelné, což umožňuje naprostou flexibilitu při přidávání nebo odstraňování obsahu klonů nebo genů. Kromě toho lze jakýkoli panel uspořádat ve formátu 96 nebo 384jamkových destiček. Všechny sady genových rodin lze použít na pracovním stole pro cílené objevování cílů a analýzu drah.
Největší a nejvíce ověřená sbírka shRNA od The RNAi Consortium (TRC)
Naše jedinečné formáty screeningu využívají objevitelský potenciál důvěryhodné a osvědčené kolekce shRNA TRC. Když s námi uzavřete partnerství, získáte přístup k našim prvotřídním zkušenostem s výrobou lentivirových virů a k formátům, které potřebujete pro systematický nebo sdružený screening RNAi v jakémkoli rozsahu. Nabízíme kompletní spektrum nástrojů shRNA, které vám umožní začít se screeningem ještě dnes, od knihovny LentiPlex® se sdruženými knihovnami shRNA pro celý genom až po vaše vlastní návrhy nebo jednotlivé klony.
TRC pLKO Lentivirální vektory a kontroly
Ať už potřebujete kontroly pro barvu, alternativní promotory nebo vyšší titry, naše kolekce vám je poskytne. Našimi základními páteřemi jsou vektory pLKO.1-puro a TRC2-pLKO.5-puro navržené společností TRC. Tyto vektory lze přizpůsobit vašim potřebám pro jakýkoli experiment.
shKlonování RNAi na zakázku, výroba lentivirů a služby čištění DNA
Nabízíme řadu produktů RNAi na zakázku, včetně:
- Vytváření vlastních genových sad
- Vysoce výkonné purifikace DNA
- Dekonvoluce složitých shRNA poolů
- K dispozici je řada možností klonování na zakázku
- Vysokoprůchodná výroba lentivirů
- li>Velkoobjemová výroba virů od 1 ml až po litry a také balení virů na míru
- Koncentrované virové přípravky až do 109 VP/mL
- K dispozici jsou funkční testy titru - FACS nebo CFU
Máte vlastní projekt, který chcete prodiskutovat? Spojte se s odborníkem na pokročilou genomiku společnosti Sigma-Aldrich®.
Služby dekonvoluce sdruženého screeningu
Pomůžeme vám identifikovat shody ze sdružených screeningů shRNA pomocí sekvenování nové generace. Díky našim zkušenostem s knihovnami TRC1, TRC1.5 a TRC2 se nemusíte obávat dekonvoluce shRNA poolů. Pomocí metody simultánního sekvenování vám poskytneme data ve snadno analyzovatelném formátu, který vám umožní soustředit se na výsledky.
MISSION® shZáruka vyřazení RNA
Sigma-Aldrich® shRNA zaručuje, že po zakoupení definovaného množství sady lentivirových klonů na stránce produktu shRNA pro váš gen zájmu (toto množství se liší, ale obvykle je to 5 klonů) by měl alespoň jeden z těchto lentivirových klonů pro daný gen přinést větší než 70% knockdown.
Jsme tu, abychom vám pomohli
Pokud potřebujete pomoc s návrhem svého experimentu RNAi, potřebujete pomoc při řešení problémů nebo chcete jednoduše lépe pochopit, jak může lentivirální screening zlepšit váš výzkum, společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je zde, aby vám pomohla. Spojte se s odborníkem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Související zdroje produktů
- Brochure: Mission® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio from screening to validation.
- Article: TRC Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Article: TRC Vector Maps
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC, Mission® and more.
- Article: shRNA FAQs
We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Article: Mission® Application Data
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Article: FACS Tritation of Lentivirus
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.
- Article: Difficult Cell Types FAQ
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Article: Preparation of Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix