Merck
Vitamíny
Laboratorní prostředí se zaměřením na potravinářský výzkum. Obrázek ukazuje robotickou ruku manipulující s Petriho miskou, kolem níž jsou holografické projekce molekulárních struktur a vědeckých symbolů. V popředí se nachází sortiment čerstvé zeleniny a ovoce, včetně pomerančů a listové zeleně, což naznačuje studium přirozených vlastností potravin.
Vitamíny jsou organické sloučeniny nezbytné pro funkci buněk a růst živých organismů. Většinu vitaminů si tělo nedokáže syntetizovat, a proto je důležité získávat je z potravy a/nebo doplňků stravy. Úloha vitaminů je neustále zkoumána v rámci výzkumu výživy/potravinářství, metabolismu, mikrobiomu, zemědělství a výzkumu nemocí, aby bylo možné lépe pochopit, jak vitaminy ovlivňují růst buněk, jejich regeneraci, nemoci a celkové zdraví. Kromě toho se vitaminy hojně používají jako doplňky v médiích pro buněčné kultury, protože jsou klíčovými substráty pro růst a vývoj buněk.  
Třináct základních vitaminů rozpustných v tucích a ve vodě je následujících: vitamíny A, C, D, E, K, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina pantotenová), B7 (biotin), B6, B12 a foláty (kyselina listová a B9). Naše sloučeniny lze použít jako doplňky médií pro kultivaci aerobních a anaerobních mikroorganismů ke zlepšení životaschopnosti množících se buněk a pro selektivní izolaci a kultivaci mikroorganismů. 
Nabízíme široké portfolio produktů, směsí a sad pro výzkum vitamínů. Naše produkty jsou k dispozici ve vysoké čistotě, aby byla zajištěna konzistence, spolehlivost a kvalita ve vašem výzkumu v oblasti přírodních věd. Navíc nabízíme řadu velikostí a hmotností v nejmodernějších obalech navržených tak, aby minimalizovaly degradaci sloučenin a zajistily optimální dobu skladovatelnosti.
Vitamíny pro buněčné kultury
Média pro buněčné kultury jsou často doplněna FBS neboli fetálním hovězím sérem, které je kritickým zdrojem vitamínů pro rostoucí buňky. Některé preparáty médií jsou také obohaceny o specifické vitamíny které je činí vhodnějšími pro rozšířenou škálu buněčných linií. Vitamíny skupiny B patří mezi ty, které jsou nezbytné pro proliferaci buněk. Některá média mají také složení s vyšším obsahem vitaminů A a E. Mezi další vitaminy, které se často vyskytují ve složení médií, patří biotin, riboflavin a thiamin. 