Reagencie pro buněčné kultury bez živočišných složek
Reagencie pro buněčné kultury, které neobsahují živočišné složky, výrazně snižují variabilitu výkonu vědeckých experimentů a poskytují konzistentnější výsledky. Reagencie bez živočišných složek, které jsou etičtější a udržitelnější variantou než činidla pro buněčné kultury obsahující živočišné složky, umožňují také hladký přechod pro výzkum, který směřuje k novým klinickým, farmaceutickým, biotechnologickým a výrobním aplikacím. Vzhledem k absenci živočišných složek vykazují tato činidla jen malé nebo žádné odchylky mezi jednotlivými šaržemi a nečelí žádným dovozním omezením. Naše vysoce kvalitní média, doplňky, činidla a růstové faktory pro buněčné kultury bez živočišných složek (ACF), bez živočišného původu (NAO) a bez séra mají vysokou biologickou aktivitu. Tato činidla obsahují nízký obsah endotoxinů a jsou ideální pro použití v aplikacích, jako jsou kultivace kmenových buněk, experimenty se záněty, kultivace nádorových buněk a vývoj protilátek a vakcín.
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se činidel bez živočišných složek najdete zde.
Products
Související zdroje
- Growth Factors and Cytokines
High-quality growth factors and cytokines tested for bioactivity and low endotoxin levels for optimal cell culture.
- HumanKine® Thermostable bFGF
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
- Průvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury
Průvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury, včetně antibiotik pro buněčné kultury savců, rostlinné buněčné kultury a selekčních antibiotik pro buněčné kultury.
- Animal Component Free Media & Reagents Frequently Asked Questions (FAQs)
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Média bez živočišného původu a bez séra
Výzkumníci kmenových buněk přešli na média a doplňky bez séra a xenu, aby snížili variabilitu způsobenou nedefinovaným složením <.a href="/CZ/cs/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/fbs">fetální hovězí sérum (FBS). Nabízíme média pro kmenové buňky bez séra pro různé typy kmenových buněk, včetně lidských ES/iPS, nervových (NSC), mezenchymálních (MSC) a krvetvorných (HSC) kmenových buněk. Tato média a doplňky jsou přísně testovány, což zajišťuje vynikající výkon a konzistenci při kultivaci kmenových buněk.
Reagencie pro disociaci buněk bez zvířat
Některé aplikace buněčných kultur, jako je testování toxicity a účinnosti farmaceutických léčiv, vyžadují během experimentálního procesu vysoce kvalitní disociační činidla ACF. Naše disociační enzymy při použití s médii bez séra (nebo obsahujícími sérum) pomáhají maximalizovat výtěžnost zdravých a funkčně životaschopných buněk. Tyto roztoky připravené k použití umožňují šetrnou disagregaci buněk, tkání a nádorů se zvýšenou účinností pokovování.
Chemicky definované doplňky
Chemicky definované doplňky pro buněčné kultury poskytují živiny, které podporují zdravé růst buněčných kultur bez bezpečnostních rizik z náhodných látek spojených s živočišnými složkami. Naše chemicky definované doplňky, včetně hormonů a albuminů, vykazují vysokou čistotu a vynikající rozpustnost. Tyto doplňky jsou rovněž k dispozici ve formě prášku i roztoku.
Růstové faktory a cytokiny bez živočišných složek
Naše kolekce vysoce čistých růstových faktorů a cytokinů pro biotechnologický a farmaceutický vývoj zahrnuje rekombinantní činidla pro lidi, myši a potkany s nízkým obsahem endotoxinu a bez živočišných komponent. Tyto růstové faktory a cytokiny jsou exprimovány v E. coli nebo v savčích systémech. Růstové faktory produkované v buňkách HEK293 také nabízejí další výhodu autentických lidských glykosylačních a posttranslačních modifikačních vzorů.
Média pro zmrazování buněk bez živočišných složek
Při kultivaci buněk v prostředí bez séra je také nezbytné zachovat podmínky bez séra během kryokonzervace. Média pro zmrazování buněk bez živočišných složek nebo bez DMSO lze použít pro dlouhodobé skladování primárních buněk, kmenových buněk a různých lidských nádorových buněčných linií.
Procesy a produkty ACF a NAO definujeme jako:
- Animal Component-Free General: Produkty bez živočišných složek neobsahují žádné primární suroviny pocházející přímo z hovězí nebo jiné živočišné tkáně ani je nepoužívají ve výrobním procesu.
- ACF Fermentace:
- Produkty obsahující primární suroviny, které jsou vyráběny s využitím fermentačních procesů a za použití kultivačního média, které neobsahuje žádné vysoce infekční tkáně (mozek, mícha, oko atd.).
- Neživočišný původ Obecné: Výrobky neživočišného původu neobsahují žádné složky živočišného původu v žádném z kroků syntézy, které určují konečnou chemickou strukturu.
- Kvašení NAO: Výrobky NAO neobsahují ve fermentačním vývaru žádné materiály živočišného původu.