Merck
Vysoce čisté kovy a slitiny
Obrázek ukazuje řez kovovými prvky a jejich symboly a atomová čísla v periodické tabulce.
Kovy jsou čisté jednotlivé prvky; slitiny jsou směsi dvou nebo více prvků, z nichž alespoň jeden je kov. Sloučeniny kovů lze kombinovat a vytvořit tak výslednou heterogenní slitinu, která má lepší vlastnosti, například zvýšenou pevnost nebo tvrdost, odolnost vůči vysokým teplotám, dobrou tepelnou vodivost nebo odolnost vůči chemické korozi.    
Nabízíme rozmanité portfolio vysoce čistých kovů, binárních a ternárních sloučenin kovů, magnetických slitin, oxidů kovů, nanomateriálů a
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Čištění kovů ve vysoké kvalitě
V našem výrobním závodě v Urbana, Illinois, USA se zaměřujeme především na čištění anorganických látek a kovů pro různé aplikace v oblasti špičkových technologií. Naše odborné znalosti v oblasti čištění kovů umožňují vyrábět nejčistší kovy alkalických zemin a kovy vzácných zemin, které se skládají z více než 300 vysoce čistých kovů s čistotou 99,999 % (5N) nebo vyšší. Nabízíme také zakázkovou výrobu slitin a dalších materiálů podle vašich požadavků na stupeň čistoty, obsah vody a monodisperzitu.
Korálkové materiály
Naše korálkové kovy a slitiny jsou unikátně zpracované prášky, které jsou zpracovány do hladkých, sférických částic s menším povrchem ve srovnání s tradičními prášky. Tyto volně sypké prášky jsou ideální pro procesy s řízenou atmosférou, snižují absorpci vody a minimalizují tvorbu spékání, prachu a statického nánosu. Granulované materiály poskytují oproti jemným práškům několik výhod, včetně vyšší hustoty balení kelímků a také nižší těkavosti při vysokoteplotních procesech v pevném stavu. Naše kovové a slitinové kuličky lze dodávat do úzkých vzorkovacích komor prostřednictvím pneumatického plnění, aby se zabránilo problémům s usazováním a ucpáváním spojeným s jemným práškem.
Související zdroje
  • Self-Propagating Reactions Induced by Mechanical Alloying
    Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
  • Titania Nanotubes: Synthesis & Apps
    TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.