Fotoreaktory
Fotoreaktory představují univerzální platformu pro konzistentní a reprodukovatelné provádění fotoredoxních katalyzovaných reakcí. Každý fotochemický reaktor se skládá ze zdroje světla a chladicího systému pro udržení stability reaktantů a produktů.
Naše fotoreaktory poskytují univerzální a účinné prostředky pro provádění fotochemických reakcí od screeningu až po rozšiřování, s řadou vlnových délek a možností umožňujících paralelní provádění více fotokatalytických reakcí.
- SynLED Parallel Photoreactor 2.0 - příští generace fotoredoxní paralelní syntézy
- Fotoreaktor LightOx PhotoReact 365 - fotochemické a fotobiologické reakce
- Penn PhD Photoreactor M2 - uživatelem definované parametry včetně teploty, intenzity světla, rychlosti ventilátoru a míchání
Dále můžete prozkoumat naše široké portfolio fotokatalyzátory, včetně akridiniových, iridiových a rutheniových katalyzátorů, fotoredoxních katalyzátorů s komplexem kovů ve viditelném světle a organických katalyzátorů bez kovů, pro všechny vaše potřeby fotoredoxní chemie.
SynLED Paralelní fotoreaktor 2.0
SynLED Paralelní fotoreaktor 2.0 obsahuje reakční blok 4 x 4 osvětlený zespodu buď 365 nm nebo 450 nm diodami LED s vlnovou délkou. Nově navržený reaktor přidává vylepšenou technologii chladiče a výkonný křemenný kryt LED, který chrání světelný zdroj před rozpouštědly a zároveň poskytuje vynikající průnik světla. Tato vylepšení umožňují ještě vyšší úroveň konzistence napříč reakcemi a mezi jednotlivými sériemi.
LightOx PobrázekReact 365 Photoreactor
Stolní Fotoreaktor LightOx PhotoReact 365 využívá konzistentní přímé UV světlo pro katalýzu fotochemických a fotobiologických reakcí. Výzkumníci mají plnou kontrolu nad intenzitou světla, rychlostí dodávky energie a časem, které jsou monitorovány senzory pro rychlé a reprodukovatelné výsledky. Reaktor lze použít s vícejamkovými destičkami standardní velikosti nebo s jednotlivými kulatými miskami o průměru 95 mm.
Penn PhD Fotoreaktor M2
Fotoreaktor Penn PhD Photoreactor je kompletní reaktor pro fotoredoxní katalýzu. Tento stolní přístroj obsahuje variabilní zdroj světla LED (365 až 450 nm), mechanické míchání a chlazení. Reaktor podporuje různé velikosti lahviček včetně gc, 4, 8, 20 a 40 ml.
Související zdroje produktů
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
Související webové semináře
Podívejte se na tento webinář, kde se dozvíte o základech a aplikacích fotoredoxních katalyzátorů v organické a makromolekulární syntéze.