Merck
NHC ligandy a komplexy
Běžný NHC ligand obklopený kovy pro katalýzu
S potěšením nabízíme rozmanité portfolio N-heterocyklických karbenových (NHC) ligandů a NHC komplexů pro použití v organokovové chemii a katalytické chemii. Organokatalýza na bázi NHC se stala velmi užitečnou při hledání alternativních syntetických cest k cílovým molekulám, které bylo dříve obtížné vyrobit. 
NHC pomocné ligandy jsou výhodné díky své schopnosti:
  • zprostředkovávají neuvěřitelnou šíři přeměn
  • zajišťují robustní stabilitu kovových center
  • váží se na jakýkoli přechodný kov ve vysokém i nízkém oxidačním stavu a na prvky hlavní skupiny
  • jsou v mnoha reakcích aktivnější než příbuzné fosfinové katalyzátory
  • mohou být snadno modifikovány tak, aby zahrnovaly chiralitu, imobilizaci a H
  • mohou být snadno modifikovány tak, aby zahrnovaly chiralitu a imobilizacisub>2O rozpustnost 
Přečtěte si více
Naše široká škála stabilních NHC ligandů vykazuje vysokou aktivitu a selektivitu s dobrou stabilitou a tolerancí v různých důležitých organických transformacích v kombinaci s kovovými předkatalyzátory.
  • NHC imidazolidinové ligandy se stericky zatěžujícími skupinami, jako jsou mesityl, isopropyl a adamantyl, se široce používají v arylačních reakcích, Sonogaširových reakcích a reakcích metateze s uzavíráním kruhu (RCM).
  • NHC triazolové ligandy byly shledány užitečnými pro mnoho syntetických reakcí, jako jsou intermolekulární homodimerační reakce, intramolekulární Stetterovy reakce, oxidativní Michaelovy adiční reakce, oxidativní amidace nebo azidace, asymetrická acylace, zkřížené acyloinové kondenzace, redoxní amidace s Dominovým kruhovým otevíráním, Knoevenagelova kondenzace, Claisenova přestavba, cyklo-kondenzační reakce katalyzované Lewisovými kyselinami a N-heterocyklickými karbeny a enantioselektivní cyklizace za použití Bodeho katalyzátorů.
Naším cílem je urychlit vaše špičkové výzkumné projekty v oblasti chemie zprostředkované NHC ligandy. Za tímto účelem nabízíme sadu ligandů složenou z rozmanité sady stericky náročných NHC ligandů. Objevte, jak mohou naše NHC ligandy a komplexy změnit vaši koordinační chemii.