Inhibitory fosfatáz a proteáz
Koktejly inhibitorů fosfatáz a proteáz se používají k zabránění proteolýzy a defosforylace proteinů během extrakce, přípravy vzorků a analýzy. K dispozici je řada koktejlů inhibitorů fosfatáz a proteáz i jednotlivých inhibitorů, které zabraňují degradaci vzorku a zachovávají nativní stav proteinů během přípravy vzorku. Naše koktejly inhibitorů jsou navrženy a optimalizovány pro specifické tkáně včetně savčích, rostlinných, bakteriálních a kvasinkových.
Přehled sekcí
Products
Související zdroje produktů
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Phosphatase Inhibitor Cocktail
Použití inhibitorů fosfatáz je zásadní pro všechny typy studií fosforylace. Porovnejte koktejly inhibitorů fosfatáz a vyberte si ten nejlepší pro svůj výzkum.
FOSFATÁZOVÉ A PROTEASOVÉ INHIBITOROVÉ KOKTEJLY
Během buněčné signalizace jsou cílové proteiny fosforylovány proteinkinázami, které přenášejí fosfátovou skupinu na specifická místa a při lýze buňky jsou odstraněny endogenními proteinkinázami. Inhibitory fosfatáz pomáhají zachovat aktivitu a stav fosfoproteinů během buněčné lýzy a extrakce proteinů. Inhibitory fosfatáz jsou přizpůsobeny pro širokospektrální použití, poskytují ochranu proti specifickým třídám fosfatáz a jsou vhodné pro použití s buněčnými lyzáty a tkáňovými extrakty, včetně vzorků obsahujících detergenty.
Během exprese a izolace proteinů endogenní proteázy rychle degradují proteinové vzorky, čímž snižují kvalitu a množství vašich proteinových vzorků potřebných pro charakterizaci a analýzu. Koktejly inhibitorů proteáz a vysoce specifické inhibitory proteáz zajišťují integritu proteinů během jejich extrakce a přípravy. Inhibitory proteáz jsou vhodné pro mnoho typů vzorků, včetně bakteriálních buněčných extraktů, savčích buněk, tkáňových extraktů, rostlinných buněk, tkáňových extraktů, kvasinek a houbových extraktů. Chraňte své proteinové preparáty před běžnými proteázami, včetně serinových proteáz, metaloproteáz, cysteinových proteáz, aminopeptidáz a asparaginových proteáz.
ReadyShield®. Koktejly s inhibitory fosfatáz a proteáz
Koktejly s inhibitory ReadyShield® mají nemrznoucí složení pro přímé použití z mrazničky. Kromě tohoto formátu připraveného k použití poskytují koktejly s inhibitory ReadyShield® také následující vlastnosti a možnosti:
- K dispozici jsou proteázové, fosfatázové nebo kombinované koktejly
- Přizpůsobené pro použití pro různé typy vzorků
- Přehlednost, které inhibitory jsou obsaženy v každém koktejlu
Chcete-li se dozvědět více o našich koktejlech ReadyShield, můžete si vybrat z následujících možnostísup>® koktejlech s inhibitory fosfatáz a proteáz, prozkoumejte naše Stránka s častými dotazy k produktu ReadyShield®, která obsahuje praktickou výběrovou tabulku, která vám pomůže vybrat ten správný produkt ReadyShield® pro vaše potřeby pracovního postupu.
Roche cOmplete™ Inhibiční koktejly
Roche nabízí široký výběr praktických koktejly inhibitorů proteáz a také optimalizovaná lyzační činidla, která zajišťují maximální výtěžky intaktních a funkčních proteinů.
- Inhibují proteolytickou aktivitu v extraktech z téměř všech typů tkání nebo buněk, včetně živočichů, rostlin, kvasinek, bakterií a hub
- Pohodlné rychle rozpustné tablety lze přidat do lyzačního pufru bez vážení
- Klasické cOmplete™ tablety od společnosti Roche pro rutinní extrakci a analýzu proteinů
- PhosSTOP™ Phosphatase Inhibitor Cocktail Tablets pro inhibici širokého spektra fosfatáz v širokém spektru vzorků (savčí, rostlinné, kvasinkové a bakteriální
- cOmplete™ ULTRA nebo cOmplete™ Tablety s tabletami PhosSTOP™ pro komplexní ochranu proti proteázám i fosfatázám