Merck
Analytické stříkačky
Autosamplerová stříkačka s pístem nasazeným na skleněném válci používaná pro kapalné vzorky.
Výběr správné injekční stříkačky je nezbytný pro zajištění těsného a bezpečného uchycení v injekčním portu, správné činnosti přístroje, přesného objemu injekce a dlouhé funkční životnosti. Naše značky nabízejí stříkačky na základě relevance pro aplikaci, kompatibility s přístroji a osobních preferencí. Vyberte si ze standardních a vysoce kvalitních Hamilton, SGE a VICI® analytické stříkačky pro přesné vzorkování plynů a kapalin. K dispozici je také příslušenství ke stříkačkám a speciální stříkačky určené pro jedinečné aplikace.    
Související zdroje produktů
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Výrobky stříkaček Hamilton
Stříkačky Hamilton jsou k dispozici ve dvou formách, Gastight a Microliter™, které se liší především konstrukcí pístu. Tyto chemicky inertní stříkačky mají tělo stříkačky vyrobené z nerezové oceli, borosilikátového skla typu I nebo PTFE. Gastight stříkačky s přesným hrotem pístu z PTFE zajišťují těsnost bez úniku kapalných i plynných vzorků. Stříkačky Microliter™ s pístem z nerezové oceli jsou ručně nasazeny na vhodný skleněný válec, čímž mezi nimi vzniká těsné spojení. Tyto stříkačky se používají pro homogenní kapalné vzorky, které se nesrážejí ani nespojují se sklem.
SGE stříkačkové produkty
Stříkačky SGE jsou k dispozici pro autosamplery GC a HPLC a manuální vstřikování GC a LC. Varianty stříkaček SGE s ochranou pístu, vedeným pístem a SuperfleX® pístem pomáhají zabránit ohnutí nebo zalomení pístu. Pro rozlišení více objemů stříkaček zavedla společnost SGE u svých chromatografických stříkaček barevné kódování pro snadnou identifikaci objemu. Stříkačky s pístem v jehle jsou dobře známé pro úplné vytěsnění vzorku bez přenosu.
Stříkačka VICI (Valco) Produkt
Nabízíme vysoce kvalitní a spolehlivé přesné vzorkovací stříkačky VICI od společnosti Valco pro odběr kapalných i plynných vzorků. Vestavěná možnost natlakování umožňuje snadné skladování a přepravu těkavých vzorků. Stříkačky VICI jsou navrženy s pevnými nebo odnímatelnými jehlami, jsou těsné a vhodné pro malé objemy.