Merck
DomůProduktyChemie a biochemieKatalyzátoryBuchwaldovy katalyzátory a ligandy
Buchwaldovy katalyzátory a ligandy
Jako chemik byste se chtěli zaměřit na použití katalyzátoru a na novou chemii, ke které povede. My se chceme soustředit na to, abychom vám poskytli bezkonkurenční Buchwaldovo portfolio pro vaše průlomové nápady.  Díky našemu partnerství se Stephenem Buchwaldem a jeho výzkumnou skupinou na MIT s potěšením nabízíme řadu vysoce aktivních a všestranných paladiových pre-katalyzátorů a biarylfosfinových ligandů používaných v křížových vazebných reakcích pro tvorbu vazeb C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF a C-S.  Ligandy jsou bohaté na elektrony a vysoce laditelné, aby poskytovaly katalytické systémy s rozmanitým rozsahem, vysokou stabilitou a reaktivitou.  
Odpovídající Buchwaldovy pre-katalyzátory jsou stabilní na vzduchu, ve vlhku a teplotě a vykazují dobrou rozpustnost v běžných organických rozpouštědlech.  Použití těchto pre-katalyzátorů v reakcích křížové vazby obvykle umožňuje výzkumným pracovníkům použít nižší zatížení katalyzátoru a vede ke zkrácení reakční doby.  Kromě toho jejich použití zajišťuje účinnou tvorbu aktivních katalytických forem, obvykle bez redukčních činidel, a umožňuje přesně kontrolovat poměr ligand:palladium. Jedinečné vlastnosti těchto pre-katalyzátorů vedly k objevu nových metod, které by jinak nebyly proveditelné při použití tradičních zdrojů Pd.
Ligandy, prekatalyzátory a metodika vyvinutá v Buchwaldově skupině jsou uživatelsky přívětivé a umožnily mnohem snadnější dosažení dříve obtížných reakcí křížové vazby. Jsme rádi, že můžeme celé portfolio Buchwaldových produktů nabízet bez licenčních poplatků v jakémkoli měřítku nebo kroku syntetického procesu. Postarali jsme se o duševní vlastnictví, takže vy nemusíte. Stačí koupit a jít na to!