Merck
DomůAplikaceAnalytická chemiePlynová chromatografie (GC)
Plynová chromatografie (GC)
Plynová chromatografická kolona
Plynová chromatografie (GC) je běžná analytická technika používaná k separaci a analýze těkavých a polotěkavých látek ve směsi. GC je oblíbenou analytickou technikou, protože kombinuje výjimečnou rozlišovací schopnost s rychlostí a citlivostí. Má široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, včetně životního prostředí, ropného, chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu.
Doporučené kategorie
Extrakce na pevné fázi (SPE) a QuEChERS
Extrakce na pevné fázi (SPE) a QuEChERS
Objevte různé materiály pro extrakci na pevné fázi (SPE) a přípravu vzorků QuEChERS. K dispozici jsou kazety, zkumavky, destičky a další.
Obchod s produkty
GC kolony, příslušenství a adsorbenty
GC kolony, příslušenství a adsorbenty
Dosáhněte vynikajícího výkonu GC s našimi kolonami, spotřebním materiálem a příslušenstvím. Prozkoumejte nabídku společnosti Supelco®.
Obchod s produkty
Rozpouštědla
Rozpouštědla
Váš zdroj rozpouštědla: Najděte si to pravé se značkami Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC®, které pokrývají analytické, laboratorní & biofarmaceutické použití. Objednávejte online.
Obchod s produkty
Suchý vzorkovač ASSET EZ4 NCO pro odběr vzorků izokyanátů v ovzduší
Zařízení a trubice pro monitorování vzduchu
Zlepšete monitorování ovzduší pomocí našich kvalitních produktů. Najděte aktivní/pasivní vzorkovače, čerpadla a příslušenství pro přesná měření v prostředí a na pracovišti.
Obchod s produkty
Stejně jako jiné formy chromatografie zahrnuje GC stacionární fázi a mobilní fázi. Při GC je mobilní fází inertní plyn, obvykle helium nebo dusík, a stacionární fází je buď pevný adsorbent, označovaný jako chromatografie plyn-pevná látka (GSC), nebo kapalina adsorbovaná na inertní podložku, označovaná jako chromatografie plyn-kapalina (GLC nebo jen GC).
Jak funguje plynová chromatografie?
Po odběru a přípravě vzorku se uvnitř kolony oddělí sledované analyty a poté detektor změří množství složek, které kolonu opustí. Při GC se analyt vstříkne do odběrového portu přístroje a vstoupí do pece, kde se odpaří. Odpařený vzorek je transportován chromatografickou kolonou proudem inertního plynu, který tvoří mobilní fázi. Sloučeniny ve vzorku se rozdělí mezi stacionární fázi kolony a nosný plyn. Síla interakce mezi sloučeninou a stacionární fází určuje retenční čas analytu. Na výstupu z kolony vytváří detektor (MS nebo non-MS) signál při průchodu sloučenin. Chromatogram je výsledkem GC separace.
Pro měření koncentrace testovaného vzorku se do GC přístroje vstříkne standardní vzorek o známé koncentraci. Retenční čas a plocha píku standardu se porovná s výsledky testovaného vzorku a určí se neznámá koncentrace. V GC se běžně používají externí a interní standardy, aby se zajistila spolehlivá kvantifikace testovaného vzorku. Pokud se známé standardy provádějí odděleně od skutečného vzorku, který je předmětem zájmu, a odezva se porovnává s odezvou vzorku v jiném chromatogramu, označuje se jako externí standard. Pokud se standard přidává ke vzorku a analyzuje se současně, označuje se jako interní standard.
Odběr a příprava vzorků pro GC analýzu
Mnoho vzorků lze analyzovat pomocí GC, pokud jsou sloučeniny přiměřeně těkavé (lze je odpařit) a zároveň tepelně stabilní (nedegradují při vysoké teplotě). Vzorky lze odebírat z pevných, kapalných nebo plynných materiálů. Při přípravě vzorků pro GC je důležité minimalizovat složitost vzorku, protože kvalita vzorku ovlivňuje přesnost a preciznost konečných chromatografických výsledků. K dispozici je široká škála technik přípravy vzorků specifických pro matrice, které pomáhají izolovat a koncentrovat analyty a matrice vzorků před analýzou GC.
Jak si vybrat GC kolonu
V GC kolona je srdcem GC systému, kde dochází k chromatografické separaci. Výběr správné GC kolony by měl vycházet ze 4 významných faktorů: stacionární fáze, vnitřního průměru kolony (I.D.), tloušťky vrstvy a délky kolony. Tyto faktory mají vliv na účinnost kolony, rozlišení a kapacitu vzorku.
Stacionární fáze by měla být vybrána na základě prováděné aplikace.
Vyhledávání dokumentů
Hledáte konkrétnější informace?
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Vyhledat dokumenty
Řešení pracovních postupů plynové chromatografie (GC)