Merck
Testovací proužky, papíry a čtečky
Ruka namáčející testovací proužek do skleněné kádinky naplněné vodou. Kádinka je označena odměrkou udávající 100 ml a je na ní nápis "Made in Germany." Akce naznačuje chemický proces nebo proces testování kvality.
Testovací proužky jsou jednoduchý, účinný a levný analytický nástroj, který se používá k rychlé detekci analytu v terénu nebo na místě. Testovací proužek potažený chemickou látkou, která reaguje s analytem, se buď ponoří do roztoku vzorku, nebo se na něj vzorek vloží. Použití testovacích proužků pro detekci v procesu je výhodné vzhledem k jejich snadnému použití a vysoké specifičnosti. Výsledky testovacích proužků jsou založeny buď na vizuálním pozorování, nebo na kvantitativní analýze pomocí digitálních čteček.    
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
Strana 1 z 2
Tři nádoby s testovacími proužky, z nichž každý je označen pro různé chemické testy včetně testu kyseliny askorbové. Dvě nádoby jsou uzavřené s etiketami s barevnými stupnicemi a pokyny a jedna je otevřená s několika vysunutými testovacími proužky. Kromě toho je zde malá skleněná kádinka s nažloutlým roztokem, což naznačuje nastavení pro provádění těchto testů.
Testovací proužky v potravinářských a nápojových aplikacích
Náš výběr testovacích proužků pro aplikace v potravinářství a nápojářství zahrnuje testovací proužky MQuant® a Reflectoquant® pro vizuální nebo instrumentální odečet. Ty lze snadno použít kdekoli a mohou výrazně zkrátit čas a snížit náklady na laboratorní analýzu. Testovací proužky MQuant® se používají mimo jiné k semikvantitativnímu screeningu glukózy, laktoperoxidázy v pasterovaném mléce a k detekci kyseliny askorbové a kyseliny mléčné v ovoci. Testovací proužky Reflectoquant® se používají v kombinaci s reflektometrem RQflex® 20 ke snadnému a přesnému kvantitativnímu měření různých látek při výrobě potravin a nápojů a při testování vody. Testovací proužky Reflectoquant® jsou k dispozici například pro stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF) v medu a ovocných šťávách, celkového obsahu cukru v bramborách a obsahu dusičnanů v zelenině.
 Pět válcových nádob s diagnostickými testovacími proužky, z nichž každý je označen různými štítky označujícími specifické testy, jako jsou volné mastné kyseliny a další chemické ukazatele. Nádoby jsou různě označeny barevnými kódy a měrnými stupnicemi, což naznačuje, že se používají pro specifické biochemické testy.
Testovací proužky MQuant® pro semikvantitativní testování
MQuant® testovací proužky nabízejí semikvantitativní detekci více než 30 různých iontů, organických a anorganických sloučenin v rozsahu koncentrací od mg/l do g/l. Testovací proužky MQuant® obsahují nepatrné množství činidla na absorpční podložce připevněné k polyethylentereftalátové (PET) fólii. Vedle výše uvedených aplikací v potravinářství & nápojích lze testovací proužky MQuant® použít pro různá semikvantitativní měření, včetně:
  • Obsah draslíku v pitné vodě, minerální vodě, průmyslové vodě, odpadní vodě, půdních vzorcích, víně, pivu a ovocných šťávách
  • Arsen ve vodě, půdních extraktech, farmaceutických výrobcích, připravených biologických vzorcích a tekutých potravinách
  • /li>
  • Dusitany v kotelní a chladicí vodě
  • Cín a sloučeniny cínu v galvanických lázních, redukčních činidlech, stabilizátorech, katalyzátorech, dezinfekčních prostředcích, fungicidech a mořidlech používaných v textilním průmyslu
Dva válcovité kontejnery s diagnostickými testovacími proužky umístěné vedle zelené krabice označené žlutým a zeleným vzorem a lékařskými symboly. Na nádobách jsou štítky s informacemi o testovacích proužcích uvnitř a jedna nádoba je otevřená s částečně vysunutým proužkem, což naznačuje připravenost k použití v klinickém nebo laboratorním prostředí.
Testovací proužky Reflectoquant® a čtečka pro kvantitativní testování
Naše testovací proužky Reflectoquant®/sup> řada zahrnuje testovací proužky Reflectoquant® a přístroj RQflex® 20 pro přímou analýzu vzorků na místě při výrobě potravin a nápojů a testování vody. Testovací proužky Reflectoquant® jsou opatřeny čárovým kódem a kalibrací pro konkrétní šarži, takže nabízejí spolehlivé kvantitativní výsledky během několika minut. Vedle výše uvedených aplikací v potravinářství a nápojářství lze testovací proužky Reflectoquant® použít pro mnoho různých kvantitativních měření, včetně:
  • Kyselina jablečná ve vínech
  • Formaldehyd v rybích výrobcích
  • Vápník v sýrech
  • Peroxid a kyselina peroctová při kontrole dezinfekce
Digitální tablet a chytrý telefon zobrazující aplikace pro měření a analýzu pH spolu s fyzickými indikátorovými proužky pH a barevnými grafy. Na obrazovce tabletu se zobrazují podrobné grafy a statistiky, zatímco na chytrém telefonu se zobrazuje hodnota pH 8,5 s uživatelským rozhraním pro údaje o pH. Sestava ilustruje integraci tradičních metod testování pH s moderní digitální technologií pro komplexní analýzu.
Aplikace MQuant® StripScan pro digitální odečet testovacích proužků MQuant®
Naše Aplikace MQuant® StripScan umožňuje snadné odečítání výsledků dusičnanů a pH během několika sekund. Aplikace poskytuje snadnou analýzu výsledků, správu a sdílení dat spolu s efektivní vizualizací pro snadnou a přehlednou interpretaci dat.