Fluorované stavební prvky
Přispějeme k plynulosti vaší práce rozsáhlým portfoliem fluorovaných stavebních bloků, včetně bloků s běžnými a žádoucími substituenty, jako jsou trifluormethyl (TFM), difluormethyl (DFM), triflát a pentafluorosulfanyl. Začlenění atomu fluoru nebo fluorované alkylové skupiny do organických molekul slouží k modulaci jejich fyzikálních a chemických vlastností, jako je stabilita, reaktivita, lipofilita a kyselost, při minimálním sterickém narušení a může výrazně napomoci při identifikaci hlavních sloučenin.1 Fluorované stavební bloky navíc vykazují vyšší tepelnou stabilitu ve srovnání se svými nefluorovanými protějšky. Odhaduje se, že přibližně 30 % všech nově schválených léčiv,2 více než 50 % schválených léčivých bloků,3 jako jsou Lipitor® a Prozac, je v současné době využíváno k výrobě léčiv.sup>®, a přibližně 25 % povolených herbicidů,1 jako jsou trifluralin a flupoxam, obsahuje jeden nebo více atomů fluoru a jejich roční prodeje dosahují miliard dolarů.
Kromě četných aplikací v lékařské chemii jsou fluorované stavební bloky užitečné také v materiálové chemii, agrochemii a obecné organické chemii. V materiálové chemii je jednou z nejoblíbenějších fluorovaných sloučenin polytetrafluorethylen (PTFE), známý také jako teflon, používaný pro nepřilnavé povlaky, maziva nebo výrobu kompozitů z uhlíkových vláken. Zavedení fluoru do herbicidů a pesticidů vedlo ke vzniku velké podtřídy agrochemikálií, které vykazují lepší účinnost než jejich nefluorované protějšky.
Na našem seznamu najdete také pestrou škálu perfluorovaných a F-značených stavebních bloků a fluorovaných organokovových substrátů. Přidejte k tomu naši širokou nabídku běžných i unikátních fluorujících činidel a získáte výkonný soubor nástrojů, který vám pomůže dosáhnout nových hranic cílových sloučenin.
Související zdroje produktů
- Article: AlPhos and [(AlPhosPd)2•COD] for Pd-Catalyzed Fluorination
Fluorine containing aromatics (ArF) are desirable compounds with applications in medicinal chemistry and the agricultural industry.