Merck
Mikrobiální filtrace
Co je to membránová filtrace a k čemu se používá? Pokud jde o membránovou filtraci, jsou přesné výsledky klíčové pro mikrobiální bezpečnost výrobků. Nabízíme kompletní portfolio pro zefektivnění pracovního postupu mikrobiálních limitních testů od filtrace po kultivaci a detekci.
Přečtěte si více informací o
Membránové filtrační systémy
Nabízíme kompletní systémy pro membránovou filtraci včetně služeb. Naše poslední novinka, Systém Milliflex Oasis® , je systém typu "vše v jednom" určený pro farmaceutické a kosmetické aplikace. Osvědčený bezdotykový přenos membrány a nespočet nových funkcí zvyšuje produktivitu, spolehlivost výsledků a shodu s předpisy. Naše produktová řada EZ představuje řadu membránových filtračních produktů, včetně rozdělovače, vakuové pumpy a spotřebního materiálu. Při použití v kombinaci tento systém zefektivňuje pracovní postup testování vody a nápojů.
Mikrobiologická filtrační nálevka
Naše sterilizované jednorázové filtrační nálevky pro mikrobiologické testování mohou zefektivnit váš pracovní postup, ušetřit čas a poskytnout vysoce spolehlivé výsledky mikrobiálního stanovení. Naše nálevky eliminují časově náročné kroky, jako je například autoklávování, a zároveň zajišťují, že zůstanete v souladu s mezinárodními předpisy.
Membránové filtry pro mikrobiologii
Naše sterilní membránové filtry pro mikrobiologické testování jsou připraveny k použití a umožňují dobrou obnovu biologické zátěže. Naše S-Pak® filtry jsou jednotlivě balené a snadno se používají v rukavicích. Pro velkoobjemové aplikace je určen náš Membrány EZ-Pak® křivka dávkovače. V kombinaci s naším bezdotykovým dávkovačem membrán umožňují vysokou propustnost vaší membránové filtrace.
RYCHLÉ SYSTÉMY PRO MIKROBIÁLNÍ TESTOVÁNÍ
Pro udržení kroku s rostoucími požadavky na výrobu je klíčové zkrácení doby do dosažení výsledku při testování mikrobiální bezpečnosti. Metody rychlé detekce mikrobů využívající fluorescenční technologie vám dávají možnost získat výsledky mikrobiologických testů dříve, a proto vám umožňují získat lepší kontrolu a porozumění vašemu výrobnímu procesu. V Milliflex® Quantum system a EZ-Fluo™ system jsou nedestruktivní metody, které umožňují spolehlivou identifikaci pomocí jakékoli identifikační technologie. Oba systémy jsou dodávány s nabídkou služeb pro školení, údržbu a validaci.
On-line filtrační systém
K ověření limitů mikrobiální kontaminace upravené a upravené vody v nádržích a vodních smyčkách slouží <.a href="/CZ/cs/technical-documents/protocol/microbiological-testing/bioburden-testing/micropresure-filtration">Systém MicropreSure® umožňuje rychlé a snadné testování vody v procesu. Jedná se o uzavřený systém připravený k použití, který odebírá a zpracovává vzorky v jednom kroku přímo v místě odběru a lze jej použít s pevnými nebo tekutými kultivačními médii.