Membránová chromatografie
Naše chromatografická membránová technologie Natrix® poskytuje novou úroveň produktivity a všestrannosti. Makroporézní struktura v kombinaci s vysokou hustotou funkčních skupin umožňuje vysokou kapacitu zatížení a vynikající odstraňování nečistot při velmi rychlých průtocích. Díky skvělému výkonu v jednorázovém a škálovatelném formátu zlepšují naše inovativní produkty Natrix® ekonomiku procesu a využití zařízení.
Chromatografická membrána Natrix® Q
Vysokokapacitní, vysoce výkonné zařízení pro chromatografii se silnou aniontovou výměnou, určené pro čištění biomolekul, Natrix<...sup>® Q chromatografická membrána je porézní polyakrylamidový hydrogel obsahující vysokou hustotu pendantních kvartérních amoniových (Q) vazebných skupin přímo polymerizovaných v inertním, makroporézním membránovém skeletu. Propojená struktura pórů a vysoká hustota funkčních skupin umožňuje rychlý průtok s působivou propustností až po extrémně vysoké zátěže při zachování vynikajícího odstraňování nečistot v širokém rozsahu pufračních podmínek. Natrix® Q přináší zlepšení produktivity, flexibility, ekonomické využitelnosti a robustnosti procesu pro jakýkoli návrh bioprocesu.
Související zdroje produktů
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.