Merck
DomůProduktyBuněčné kultury a analýzyFiltrace sterilních laboratorních médií a kultivační nádobí
Filtrace sterilních laboratorních médií a kultivační nádobí
Sterilní filtry pro laboratorní média, které mají zásadní význam pro snížení kontaminace při kultivaci, se používají k odstranění kontaminace částicemi, sterilizaci kapalných činidel a čiření roztoků laboratorních činidel, pufrů a médií. Naše sterilní filtrační roztoky jsou vybaveny vysoce výkonnými membránami a jsou k dispozici v široké škále formátů, včetně stříkačkových filtrů, vakuově poháněných filtračních jednotek a filtrů na láhve. Filtrační jednotky Stericup® jsou k dispozici s přijímací baňkou pro zpracování a skladování objemů od 150 ml do 1 000 ml.   
 Žena v bílém laboratorním plášti pracuje s laboratorní baňkou s červenou kapalinou, která je připojena k jinému zařízení s modrou kapalinou na dně.
Sterilní filtry Millipore®
Sterilní filtrační zařízení se používají k čištění a prevenci mikrobiální kontaminace buněčných kultivačních médií, činidel pro buněčné kultury, pufrů, biologických vzorků, bílkovinných vzorků a dalších látek. Tato zařízení představují alternativu k autoklávování, které může znehodnotit citlivé biologické složky podléhající tepelné úpravě. Dodáváme malé až velkoobjemové sterilní filtry Millipore® pro buněčné kultury, přípravu činidel pro dlouhodobé skladování a další aplikace.
Vakuové filtry Stericup®
Filtrační zařízení Stericup® jsou již po desetiletí nejdůvěryhodnějšími systémy v oblasti filtrace médií a pufrů. Nová generace vakuových filtračních zařízení Stericup® Quick Release představuje ergonomické aktualizace designu, které optimalizují použitelnost a zefektivňují proces filtrace a zároveň chrání základní buněčné kultury díky proslulému výkonu membrán Millipore®.   
Mysl vědců společnosti Millipore® se nezastavuje u nejspolehlivější sterilní filtrace na světě. Náš závazek k udržitelnosti nás vedl k tomu, abychom navrhli spolehlivé sterilní filtrační zařízení, které pomáhá laboratořím dosahovat cílů udržitelnosti. Filtry Stericup® E a Steritop® E poskytují stejnou spolehlivou sterilní filtraci, jakou volí kultivátoři buněk po celém světě již desítky let - ale připojují se přímo ke komerčním lahvím s médii, čímž odpadá plastový filtrační trychtýř a plastový odpad se snižuje až o 48 %.
Sbírka pěti laboratorních objemových nástrojů s různým množstvím kapaliny. Zleva doprava je zde malá kádinka s červenou kapalinou dosahující k měřicí čáře, odměrný válec naplněný do poloviny červenou kapalinou, další odměrný válec s menším množstvím kapaliny na dně, prázdná odměrná baňka na obrácené kádince a nakonec velká kádinka naplněná do poloviny čirou kapalinou. Nástroje jsou označeny měřícími čarami a jsou umístěny na bílém pozadí.
Prozkoumat další kategorie
Detailní obrázek desky pro buněčné kultury s několika jamkami ve stupních šedi, který zdůrazňuje přesnost a rovnoměrnost nezbytnou pro experimenty s buněčnými kulturami a je součástí ucelené kolekce potřeb pro buněčné kultury.
Zásoby pro buněčné kultury
Rozsáhlá sbírka potřeb pro kultivaci buněk včetně serologických pipet, rozmetadel a zvedáků buněk, baněk pro adherentní
Zobrazit produkty
Sortiment stříkačkových filtrů Millex<sup>®</sup> v různých barvách a velikostech, zobrazený na bílém pozadí. Tyto filtry představují řadu možností filtrace malých objemů pro laboratorní použití. Filtry jsou v různých barvách, například modré, zelené, žluté, fialové a červené, které označují různé typy filtrů nebo velikosti pórů. Každý filtr má kruhový tvar s kuželovitou nálevkovitou strukturou na vrcholu pro připojení ke stříkačce. Střední část filtrů je bílá s označením, které obsahuje obchodní název "Millex®". Některé filtry mají průhlednou horní část, zatímco jiné jsou neprůhledné. Na obrázku je také jedno příslušenství nálevky, které slouží jako pomůcka při nalévání tekutin do filtru. Tyto filtry stanovily standard v oblasti filtrace malých objemů (1-200 ml) a jejich nepřekonatelná konzistence při přípravě vzorků vedla k vývoji mnoha metod specifikujících jejich použití.
Stříkačkové filtry Millex®
Stříkačkové filtry Millex® jsou k dispozici ve sterilním i nesterilním formátu, v mnoha variantách membrán a pouzder...
Zobrazit produkty
Laboratorní prostředí, kde výzkumný pracovník ve fialových latexových rukavicích drží vložku pro buněčné kultury Millicell<sup>®</sup> naplněnou růžovým médiem. Tato vložka je držena nad vícejamkovou destičkou, která rovněž obsahuje stejné růžové médium v několika jamkách. Obrázek se zaměřuje na vložku pro buněčné kultury a vícejamkovou destičku, čímž zdůrazňuje jejich důležitost v aplikacích buněčných kultur. Na pozadí je povrch z nerezové oceli, typický pro laboratorní prostředí, který usnadňuje čištění a sterilizaci.
Vložky a desky pro buněčné kultury Millicell®
Vložky a desky pro buněčné kultury, komůrková sklíčka a vícevrstvé baňky pro buněčné kultury značky Millicell®  jsou...
Zobrazit produkty
Filtrační desky MultiScreen® pro buněčné a biochemické testy
Filtrační desky MultiScreen®
Filtrační desky MultiScreen® ve formátech 96 jamek a 384 jamek s různými variantami membrán jsou určeny pro vysoce výkonné...