Katalyzátory aktivace C-H
Kovem katalyzovaná C-H funkcionalizace je účinným přístupem k aktivaci vazby uhlík-vodík. Tato metoda využívá přechodný kov jako katalyzátor aktivace C-H k rozštěpení vazby C-H a připojení uhlíku, dusíku nebo kyslíku. Schopnost selektivně funkcionalizovat vazby C-H složitých molekul zefektivňuje proces organické syntézy tím, že odstraňuje kroky předfunkcionalizace. Spolehlivá a předvídatelná přeměna vazby C-H na vazbu C-C, C-N, C-O nebo C-X selektivním a řízeným způsobem je navíc udržitelnou alternativou v různých syntetických transformacích díky snížení množství odpadu. Aktivace C-H nejenže rozšiřuje počet míst, na která lze v dané molekule cílit, čímž se znásobují možnosti rozpracování na složitější produkty, ale také umožňuje cílit na zcela odlišné druhy chemických vazeb, často s vysokou chemoselektivitou.
Vašim průlomovým nápadům na syntézu poskytujeme bezkonkurenční portfolio katalyzátorů pro aktivaci C-H, pomocných látek a oxidantů pro aktivaci inertních a všudypřítomných C-H vazeb. Nabízíme vysoce rozšířené, udržitelné kovy včetně kobaltu, mědi, zlata, iridia, železa, niklu, palladia, rhodia, ruthenia, stříbra a titanových katalyzátorů s jedinečnou reaktivitou/selektivitou, které vyhoví vašim potřebám aktivace C-H. Více informací o našich pokročilých katalytických materiálech naleznete v Průvodci C-H funkcionalizací.