Testování půdy, pevných odpadů a podzemních vod
Zkoušky půdy a podzemních vod jsou klíčové pro monitorování průmyslových výpustí, které mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví. K dispozici je řada odborných článků, protokolů a schválených analytických metod, které slouží jako vodítko pro nakládání s pevnými odpady a testování těžkých kovů a dalších látek znečišťujících životní prostředí.
Doporučené kategorie
Prozkoumejte řešení Spectroquant®: přístroje, software, testovací sady, příslušenství. Od začátku až do konce zajistěte rychlé a přesné výsledky s uživatelsky přívětivou manipulací.
Dosáhněte přesných separací s naší rozsáhlou kolekcí HPLC kolon. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu. Objednávejte ještě dnes.
Dosáhněte vynikajícího výkonu GC s našimi kolonami, spotřebním materiálem a příslušenstvím. Prozkoumejte nabídku společnosti Supelco®.
Certifikované referenční materiály:
Certifikované referenční materiály pro forenzní, klinické, environmentální, farmaceutické a potravinářské testování a testování nápojů.Tvrdý odpad a jeho vliv na půdu a podzemní vody
Tvrdý odpad je odpad vznikající z lidské činnosti při průmyslových, obchodních, těžebních a zemědělských činnostech. S nárůstem počtu obyvatel a průmyslových činností je třeba s pevným odpadem vhodně nakládat a omezovat jeho množství, aby nedocházelo k nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Tradičně se pro nakládání s pevným odpadem používají skládky, a to z důvodu jejich jednoduchosti, velké manipulační kapacity a minimálních provozních nákladů. Nesprávně udržované skládky a skládky se špatným systémem sběru výluhů se však stávají potenciálním zdrojem kontaminace půdy, povrchových a podzemních vod. Složení pevného odpadu může změnit chemismus půdy a způsobit značný dopad na životní prostředí produkcí výluhu a bioplynu. Nejčastějšími kontaminanty, které se vyskytují ve výluhu z pevných odpadů, jsou chrom, dioxiny, uhlovodíky, organochlorové látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, pesticidy, radionuklidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těkavé organické látky, perzistentní organické látky (POPs) a také smrtící patogeny. Proto je pro posouzení bezpečnosti a rizik povinné používat řádný program monitorování výluhů.
Testování půdy a podzemních vod
Testování půdy a podzemních vod je charakteristickým znakem dobrých programů monitorování výluhů a má zásadní význam při vyšetřování lokalit nebo posuzování environmentálních rizik. Matrice a chemické složení půdy a podzemní vody jsou složité a velmi proměnlivé, takže přesná měření jsou náročná. Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí (USEPA) doporučuje ke stanovení nebezpečných prvků přítomných v odpadech postup toxikologického vyluhování (TCLP). Tento postup chemické analýzy simuluje vyluhování kontaminantů v prostředí skládky v průběhu času před uložením odpadu na určené skládky. TCLP určuje mobilitu organických a anorganických kontaminantů (kovů, pesticidů, herbicidů a rozpouštědel) v kapalných, pevných a vícefázových odpadech.
V Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF), je alternativní systém hodnocení určený k identifikaci a přesnému popisu uvolňování anorganických, polotěkavých organických a netěkavých organických složek potenciálně vzbuzujících obavy (COPC) v pevných materiálech. Metody LEAF byly navrženy tak, aby poskytovaly flexibilní a přizpůsobitelný rámec pro rozlišování vyluhovacích charakteristik za různých podmínek pro různé pevné materiály ve styku s podzemní nebo povrchovou vodou.
Techniky zkoušení půdy a podzemních vod
Pro zjištění rozsahu znečištění mohou regulační orgány (např, USEPA) vyžadují při testování půdy a podzemních vod používání oficiálních metod. Půda a podzemní voda se testují na fyzikálně-chemické vlastnosti, včetně celkového obsahu rozpuštěných látek, pH, tvrdosti vody, kationtů, aniontů, organických látek, celkového uhlíku, dusičnanů, amoniaku a těžkých kovů. Mezi běžné analytické techniky pro testování půdy a podzemní vody patří konduktivita, titrace, gravimetrie, fluorimetrie, atomová absorpční spektroskopie (AAS), vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie, ICP-MS, LC-MS a GC-MS.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- Přehled mikroplastů, předpisy pro testování a výběr filtrů pro sběr, přípravu a analýzu vzorků mikroplastů.
- Validace stříkačkových filtrů Millex® PES při testování vzorků vody na PFAS metodou EPA 537.1.
- Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.
- Zobrazit vše (21)
Související protokoly
- Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
- Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
- Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
- Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
- Zobrazit vše (24)
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište [email protected]