Reagencie pro zobrazování živých buněk
Živé zobrazování buněk v reálném čase umožňuje vědcům sledovat dynamické buněčné děje, které se jinak vymykají pozorování pomocí tradičních koncových technik, jako je fixní zobrazování a PCR, které zachycují pouze statický časový okamžik. Naše portfolio činidel pro zobrazování živých buněk zahrnuje nové technologie fluorescenčního značení buněk pro jejich sledování, fluorescenční lentivirové biosenzory, tradiční fluorescenční barviva a sondy pro analýzu buněčných dějů v reálném čase. Tato činidla jsou optimální pro zachycení dynamických buněčných dějů pomocí inkubačních a zobrazovacích systémů v reálném čase, jako je CellASIC® ONIX2 Mikrofluidní systém pro zobrazování živých buněk.
Přehled sekcí
PKH a CellVue® Fluorescenční značení buněčných spojů
Soupravy pro fluorescenční buněčné propojení PKH a CellVue® poskytují fluorescenční membránové značení živých buněk pro dlouhodobé experimenty se zobrazováním živých buněk.
Klíčové atributy barviv PKH a CellVue® zahrnují:
- Stabilní až 100 dní na živých buňkách in vivo
- Bezpečné pro eukaryotické buňky, bakteriální buňky a parazity
- Žádný významný únik barviva nebo přenos z buňky na buňku
- Jednotný a reprodukovatelný signál
- Spektrálně odlišná barviva umožňují vícebarevnou analýzu
- Kompatibilní s jinými fluorescenčními značkami
- Citováno ve více než 7 000 publikacích
LentiBrite™ Fluorescenční lentivirové biosenzory
LentiBrite™ Fluorescenční lentivirové biosenzory jsou sadou předem připravených lentivirových částic, které kódují fluorescenční proteiny spojené s autofagií, apoptóza a buněčná struktura pro získání poznatků o těchto procesech v živých buňkách.
Vlastnosti lentivirálních biosenzorů:
- Předbalený formát připravený k použití, označený monomerním GFP & amp; RFP
- Minimální titr (≥3 x 108 IFU/ml) na lahvičku
- Vyšší účinnost transfekce než u metod založených na chemických látkách /li>
- Pro dělící se, nedělící se a obtížně transfekovatelné buňky, jako jsou primární buňky nebo kmenové buňky
- Nerušuje buněčnou funkci
BioTracker Fluorescenční barviva a barviva pro živé buňky
BioTracker Live Cell jsou barviva propouštějící buňky pro aplikace s živými buňkami, jako jsou
BioTracker Live Cell.a href="/CZ/cs/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/organelle-dyes-and-stains">organelle označení, zjišťování apoptózy, životaschopnost buněk a buněčné zdravotní analýza, sledování hypoxie, sledování reaktivních forem kyslíku, funkce indikátoru vápníku a neurální a kmenové buňky (SCR150, SCT029, SCT046) kultury.
Lumini<./span>Cell Tracker™ Fluorescenční nanočástice
Fluorescenční nanočástice LuminiCell Tracker™ představují účinné, jednoduché a netoxické činidlo pro dlouhodobé experimenty se sledováním buněk.Tato barviva pro sledování buněk byla na základě technologie agregačně indukované emise (AIE) zapouzdřena do biokompatibilních, buňkami propustných fluorescenčních nanočástic (AIE Dot), které poskytují zvýšenou fotostabilitu, velmi jasnou fluorescenci a nízkou buněčnou toxicitu pro aplikace biologického zobrazování po delší dobu.
- Jasnější: 10× jasnější než mnohé alternativní technologie značení buněk
- Fotostabilní: Dlouhá životnost fluorescence 3×, bez zhášení signálu
- Biokompatibilní: Netoxické organické nanočástice vyvinuté pro biologické aplikace
- Rychlý protokol: Snadno použitelný protokol označí buňky za čtyři hodiny nebo méně
Související zdroje produktů
- Article: Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
Learn how these pre-packaged lentiviral particles facilitate visualization of autophagy, apoptosis, and cell structure in live cell analysis.
- Article: Long-Term Live Cell Tracking of Cancer and Stem Cells Using a Biocompatible Fluorescent Nanoparticle Based Upon Aggregation Induced Emission (AIE Dot) Nanotechnology
Biokompatibilní organické fluorescenční nanočástice (AIE Dots), které lze použít ke značení buněk a cév pro dlouhodobé experimenty se sledováním živých buněk.
- Article: Lipophilic Dye Kits for Cell Tracking
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Article: Exosome Labeling Protocol with PKH Lipophilic Dyes
PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of Cytoskeleton Structure Proteins using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
Vysoko titrované lentivirové částice obsahující beta-aktin, alfa-tubulin a vimentin používané pro analýzu proteinů struktury cytoskeletu v živých buňkách.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of LC3 Mediated Autophagy using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
- Article: Cancer Stem Cell Detection with AldeRed™ 588-A
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.