Přeskočit na
39468
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
Synonyma:
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-879-1
Beilstein/REAXYS Number:
3271427
MDL number:
Form:
solid
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
General description
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CHCA) functions as matrix and helps in facilitating ionization of proteins and peptides in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer.[1]
Application
It was used as matrix in improving the detection of low concentration protein digests on MALDI-TOF.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
70990C8982145505
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ca: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)