Merck
Hydrogenační katalyzátory
Zobrazuje šest běžných hydrogenačních katalyzátorů z periodické tabulky, každý z nich je vyobrazen v barevném čtverci na modrém pozadí. Zobrazenými kovy jsou palladium (Pd), nikl (Ni), platina (Pt), ruthenium (Ru), rhodium (Rh) a iridium (Ir). Každý čtverec obsahuje atomové číslo, symbol a atomovou hmotnost prvku.
Katalyzátory hydrogenace, obvykle iridium, nikl, palladium, platina, rhodium nebo ruthenium, se používají k aktivaci chemické reakce mezi vodíkem a jinou sloučeninou. Materiály pro hydrogenační reakce v kovové katalýze lze rozdělit na heterogenní kovové katalyzátory a homogenní kovové katalyzátory.  
Naše rozsáhlé portfolio heterogenních katalyzátorů umožňuje rychlejší, rozsáhlou výrobu a selektivní tvorbu produktů. Řízením procenta kovu a struktury uhlíku se mění reaktivita, čímž se rozšiřují možnosti použití. Přidáním pevných heterogenních katalyzátorů Evonik do portfolia jsme diverzifikovali naši nabídku kovů na aktivním uhlí.  
Nabízíme také vysoce univerzální nabídku homogenních katalyzátorů. Tyto katalyzátory jsou obvykle selektivnější a lépe charakterizovatelné než heterogenní katalyzátory, což umožňuje racionální manipulaci s mechanismy pro dosažení alternativních výsledků. Vzhledem k tomu, že katalyzátor je začleněn přímo do reakční směsi, dochází k vyšší rychlosti reakce bez nutnosti zvyšovat reakční teplotu. Katalyzátor je však třeba z konečného produktu odstranit.
Ať už pracujete ve farmaceutickém průmyslu, agrochemii, průmyslových chemikáliích nebo zakázkové výrobě, z naší rozsáhlé nabídky vysoce kvalitních katalyzátorů najdete optimální řešení pro vaši aplikaci. Náš robustní dodavatelský řetězec s celosvětovou dostupností zajišťuje včasné dodávky, aby vaše práce pokračovala. Kromě našeho rozsáhlého katalogového portfolia nabízíme syntézu katalyzátorů na zakázku a hromadnou výrobu palladiových předkatalyzátorů pro výrobu API. Objevte více informací o našem jedinečném portfoliu a službách na podporu vašeho vědeckého pokroku.