Knihovny metabolitů
Knihovny a směsi metabolitů
Knihovny a směsi metabolitů představují vhodné řešení pro identifikaci stovek metabolitů při metabolomickém testování a analýze, především pro kvalifikaci a kvantifikaci metabolitů v MS a NMR, funkční buněčné testy a fenotypový screening. Naše portfolio zahrnuje:
- Roztoky standardních směsí připravené k použití pro různé výzkumné účely, například pro kvantifikaci, studium metabolitů souvisejících s nemocemi nebo kontrolu kvality vzorků v LC-MS.
- Knihovny metabolitů na destičkách společnosti IROA Technologies obsahující mnoho různých tříd metabolitů, z nichž každý je jednotlivě umístěn na 96jamkové destičce. Každá knihovna obsahuje uživatelskou příručku, mapu destiček a software MLSDiscoveryTM pro extrakci, manipulaci a ukládání dat pro vytváření interních knihoven.
- Knihovny metabolitů malých molekul a soupravy pokrývající klíčové metabolické dráhy, včetně soupravy pro glykolýzu/glukoneogenezi, soupravy pro pentózový fosfát, soupravy pro TCA cyklus a soupravy pro močovinový cyklus.
Přečtěte si více o
METABOLITE LIBRARY OF STANDARDS
Naše kolekce knihoven metabolitů, dodávaná společností IROA Technologies, obsahuje širokou škálu tříd metabolitů, z nichž každý je jednotlivě umístěn v 96jamkové destičce. Tyto sloučeniny vysoké čistoty (>95 %) jsou pohodlně dodávány v sedmi polypropylenových stojanech 96jamkových destiček, přičemž každá jamka obsahuje 5 μg sušené hmotnosti. Metabolity lze použít jako standardy a vstřikovat je jednotlivě nebo ve směsi, což umožňuje analyzovat více směsí na jedno vstřikování.
K lepšímu naplnění vašich výzkumných potřeb lze jednotlivé sloučeniny na destičkách objednat také samostatně.
Knihovna metabolitů pro hmotnostní spektrometrii (MSMLS)
Velká knihovna metabolitů (LSMLS)
Knihovna fytochemických metabolitů (PHYTOMLS)
Aminokyseliny Peptidy Metabolity Knihovna standardů (AAPMLS)
Knihovna standardů pro metabolity mikrobiomu (GUTMLS)
Knihovna standardů metabolitů organických kyselin (OAMLS)
Knihovna standardů metabolitů mastných kyselin (FAMLS)
Knihovna standardů metabolitů žlučových kyselin - karnitinu a sterolů (BACSMLS)
TRUQUANT Yeast Extract Workflow Kit
TruQuant Yeast Extract Workflow Kit je sofistikovaný kvantifikační systém určený k simultánnímu a přesnému biologickému měření několika set biochemických látek v malých biologických vzorcích. Sada TruQuant workflow kombinuje softwarové řešení s komplexní sadou více než 500 komplexních vnitřních standardů, které řeší problémy spojené s neúčinností ionizace a matricovými efekty. Tento přístup umožňuje získávat data s korekcí na potlačení, zajišťuje konzistentní kvantitativní výsledky na různých platformách, usnadňuje validovanou identifikaci sloučenin a umožňuje průběžné zajišťování kvality/kontrolu kvality přístrojů.
Související zdroje
- Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
- Brochure: Metabolomics
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.