Merck
DomůProduktyChemie a biochemieAminokyseliny, pryskyřice a činidla pro syntézu peptidů
Aminokyseliny, pryskyřice a činidla pro syntézu peptidů
3-D struktura peptidu.
Nabízíme bezkonkurenční portfolio přírodních i nepřírodních aminokyselin, pryskyřic a spojovacích činidel bezkonkurenční kvality pro syntézu peptidů, včetně celého portfolia více než 1 000 Produkty společnosti Novabiochem®. Kombinací této rozsáhlé nabídky s nejnovějšími inovativními produkty, jako je stavební blok foroserin, Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH),  fluorescenční sonda Trp-BODIPY, spojovací činidlo CITC a cyklizační činidlo Pinc, vám umožníme, abyste se cítili k průlomovým objevům blíže než kdykoli předtím. Mnoho produktů je doplněno podrobnými protokoly, příklady použití a praktickými radami. Navíc jsou nyní k dispozici slavné aplikační poznámky Novabiochem online!   
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 1681
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 1681
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Reagencie pro syntézu peptidů Novabiochem® již léta představují zlatý standard kvality a spolehlivosti. Kvalita činidel je rozhodující pro vědeckou věrohodnost výsledků získaných pomocí syntetických peptidů. Malé, téměř triviální rozdíly v čistotě výchozích činidel mohou výrazně ovlivnit mikroheterogenitu produktového peptidu. Například stavební bloky s optickou čistotou pouze 99,5 % mohou teoreticky vytvořit pouze 78 % cílového 50meru, zatímco stavební bloky s optickou čistotou 99,8 % stoupnou na 90 %. Přečištěné produkty z obou syntéz mohou pomocí HPLC vypadat homogenně, avšak peptid získaný pomocí 99,5% optické čistoty může být homogenní.5% opticky čistých stavebních bloků bude obsahovat maximálně 78 % cílového množství: diastereomerní vedlejší produkty se budou skrývat pod píkem produktu, protože jsou neoddělitelné a pomocí MS jsou samozřejmě nedetekovatelné.
Z tohoto důvodu se snažíme, aby našich 20 standardních Fmoc-aminokyselin patřilo k nejkvalitnějším na trhu. Nejdůležitější je, že analyzujeme známé mikronečistoty, které by mohly vytvářet neoddělitelné a nedetekovatelné nečistoty ve výsledném peptidovém produktu:
  • Většina specifikovaná na ≥ 99,00 % čistoty HPLC a ≥ 99 % čistoty HPLC.80% enantiomerní čistota
  • Analyzováno pomocí vnitřních standardů na nečistoty související s β-alaninem, dipeptidy a nechráněné aminokyseliny, aby se zajistilo, že tyto klíčové peptidické nečistoty nebudou skryty pod hlavním píkem produktu
  • Velmi nízký obsah acetátu a ethylacetátu, aby se zajistila zanedbatelná tvorba uzavřených peptidů a podpořilo se dlouhodobé skladování těchto produktů
Se schopností nabízet velké šarže podporujeme váš růst na každém kroku, od výzkumu a vývoje až po rozšířenou výrobu po celém světě. Získejte přesně takovou kvalitu a množství, jaké potřebujete:
  • Syntéza peptidů
  • Vysokokapacitní organická chemie
  • Značené peptidy
  • Výrobky na zakázku