Merck
Extrakce na pevné fázi (SPE) a QuEChERS
Mikroextrakce na pevné fázi
Extrakce v pevné fázi (SPE) je jednou z nejoblíbenějších analytických technik přípravy vzorků v současné době. Je určena k rychlé a selektivní přípravě vzorků pro následnou chromatografickou analýzu. Při SPE se jeden nebo více analytů z kapalného vzorku izoluje extrakcí, rozdělením a/nebo adsorpcí na pevnou stacionární fázi.
Prozkoumejte naši širokou nabídku produktů, která zahrnuje jednotlivé patrony, 96jamkové destičky, zkumavky QuEChERS (disperzní SPE) a extrakční kolony a zkumavky LiChrolut®. Každá z nich je balena s odlišnou chemickou fází, kterou lze zpracovávat pomocí vakuového rozdělovače a specializovaného příslušenství.
Přehled sekcí
Předbalené kazety Supelco® Discovery® DSC 18 SPE
SPE kazety
Nabízíme pestrou škálu SPE-fázových chemikálií a kazet ideálních pro mnoho aplikací včetně farmaceutických, klinických, potravinářských a nápojových, environmentálních, petrochemických a zemědělských. Výběr chemie fází umožňuje uživatelům provádět screening s ohledem na retenci a selektivitu potřebnou k dosažení cílů přípravy vzorků.
Discovery® DSC-18 Supelco® 96 jamková deska pro vysoce výkonný farmaceutický screening a analýzu
SPE destičky s jamkami
Naše SPE destičky umožňují uživatelům zpracovávat až 96 vzorků současně pro zvýšení reprodukovatelnosti a propustnosti při zachování vynikající výtěžnosti a vyšší citlivosti. Destičky s 96 jamkami nabízejí kompatibilitu s vícekanálovými pipetory a automatizací a jsou k dispozici s křemičitým sorbentem a polymerním adsorbentem.
Odstředivka obsahující předem stanovené množství sorbentu Supel™ QuE Verde pro dSPE v náročných zelených matricích.
QuECh.ERS
Metoda "QuEChERS" (disperzní SPE, dSPE) se stala oblíbenou technikou přípravy vzorků v oblasti analýzy vícesložkových pesticidů pro potraviny a zemědělské produkty. Výhodou techniky QuEChERS je vyšší výtěžnost, přesné výsledky a vysoká propustnost vzorků.
Špičky HybridSPE® DPX představují řešení INTip pro kompletní přípravu vzorků.
DPX® Špičky
Disperzní pipetové extrakční špičky (DPX) představují řešení pro kompletní přípravu vzorku přímo v pipetě, které lze snadno automatizovat a dosáhnout tak extrakce během několika sekund. Sorpční materiál HybridSPE® je volně obsažen ve špičce pro selektivní retenci a odstranění endogenních fosfolipidových interferencí z biologických matric pro analýzu LC-MS nebo LC-MS/MS.
Membrána Supelclean™ ENVI™-8 DSK SPE pro rychlejší zpracování větších objemů vzorků
Disky
Disky SPE jsou porézní membrány ze skleněných vláken osazené modifikovanými částicemi oxidu křemičitého, které zajišťují rychlý průtok pro zpracování velkých objemů vzorků. Nabízíme disky SPE, které jsou přizpůsobeny rychlé extrakci organických kontaminantů, takže jsou ideální pro řadu EPA 500, včetně 525.1 a 508.1.
Laboratorní přístroj LiChrolut, který se používá k extrakci v pevné fázi. Přístroj má několik vertikálních kolon a trubic spolu s manometrem a je určen pro zpracování více vzorků současně.
LiChrolut® extrakční kolony a trubice
LiChrolut® extrakční kolony a trubice využívají silné, ale reverzibilní interakce mezi analytem a povrchem stacionárního materiálu. Typické interakce zahrnují hydrofobní (Van-der-Waalsovy síly), polární (vodíková vazba, dipól-dipólové síly) nebo iontově výměnné interakce a zajišťují spolehlivé a ekonomické extrakce na pevné fázi
Příslušenství pro extrakci v pevné fázi
Pro usnadnění požadavků na přípravu vzorků nabízíme řadu příslušenství, včetně komponentů pro SPE zkumavky, elučních stojanů, sušících nástavců, procesorů pro jednotlivé SPE zkumavky, sad pro zachycení vakuových vývěv, držáků disků  a vakuových rozdělovačů.
Související zdroje produktů
Strana 1 z 3