Merck
DomůProduktyAnalytická chemieFotometrie a rychlé chemické testováníTurbidimetrická řešení pro přesnou analýzu odpadních vod
Turbidimetrická řešení pro přesnou analýzu odpadních vod
Turbidimetrická řešení pro přesnou analýzu odpadních vod
Turbidimetry jsou přístroje používané k měření zákalu nebo mlhavosti kapalin. Tohoto měření se dosahuje vyhodnocením intenzity světla odraženého částicemi v kapalině, což poskytuje jednoduchý údaj o celkové kvalitě vody nebo kapaliny.
Turbidita je kritickým měřítkem celkového množství suspendovaných látek ve všech kapalinách, včetně tekutých roztoků, nápojů, vody a odpadních vod. Naše řada turbidimetrů nabízí bezkonkurenční přesnost a spolehlivost, ať už se jedná o laboratorní analýzu nebo analýzu na místě. Přenosné turbidimetry řady Turbiquant™ 1100 s bateriovým napájením jsou k dispozici s infračervenou nebo wolframovou lampou  a jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky předpisů EU i USA.
Přehled sekcí
Turbidimetr Turbiquant™ 1100 IR
Turbidimetr Turbiquant™ 1100 IR je řešením pro měření na místě. Je uložen v robustním, vodotěsném pouzdře a je vybaven zdrojem IR-LED (infračerveného) světla o vlnové délce 860 nm, což zajišťuje měření v souladu s normou EN ISO 7027. Pro rychlé nefelometrické měření zákalu (NTU/FNU) během několika sekund nabízí přístroj mimořádné pohodlí a přesnost. Přístroj lze snadno kalibrovat pomocí příslušné sady kalibračních standardů Turbiquant™.
Turbidimetr Turbiquant™ 1100 T
Pro komplexní analýzy kapalin je určen
Turbidimetr Turbiquant™ 1100 T.a href="/product/mm/118325">turbidimetr Turbiquant™ 1100 T, vybavený wolframovou lampou, nabízí výjimečné výhody. Tento přístroj poskytuje rychlé a přesné výsledky v terénu a je doplněn vodotěsným pouzdrem a robustním kufříkem pro odolnost v jakýchkoli testovacích podmínkách. Tento turbidimetr je v souladu s normou USEPA 180.1 a představuje spolehlivou volbu pro splnění předpisů v oblasti životního prostředí.
Kalibrační standardy Turbiquant™ připravené k použití
Naše kalibrační standardy Turbiquant™ jsou bezkonkurenční svou stabilitou a snadným použitím, nabízejí minimální dobu skladovatelnosti 12 měsíců a naprostou netoxičnost. Všechny produkty této řady jsou uznány jako primární kalibrační standardy v souladu s metodou USEPA 180.1 a akceptovány jako sekundární standardy pro alternativní použití podle normy EN ISO 7027:1999. Standardy se dodávají připravené k použití a jsou vybaveny indexovacím kroužkem pro rychlé a opakovatelné indexování podle doporučení USEPA.
Vynikající přesnost
Naše turbidimetry nabízejí vynikající přesnost v různých úrovních NTU s následujícími přesnostmi:
  • 10 NTU ± 1 %
  • 100 NTU ± 1 %
  • 1 000 NTU ± 1 %
  • 1 750 NTU ± 2 %
  • 10 000 NTU ± 2 %
Mikrosféry AMCO-AEPA-1®, uváděné jako primární kalibrační etalony v souladu s metodou 180 USEPA.1, splňují nejvyšší průmyslové standardy přesnosti a spolehlivosti.