Merck
Sera
Sérum se přidává do lahvičky pomocí kapátka.
S více než 35 lety zkušeností se správou a výrobou sér pro použití v buněčných kulturách nabízíme mnoho druhů sér FBS a dalších sér z hovězího dobytka, kuřat, koz, koní, lidí, ovcí, prasat a králíků vyráběných a testovaných pro použití v buněčných kulturách. Každé sérum, které nabízíme, je testováno na virovou kontaminaci a výkonnost buněčných kultur a je doloženo certifikátem původu.  
FBS (fetální hovězí sérum) je nezbytným doplňkem pro laboratoře po celém světě, které provádějí buněčné kultury. Naše portfolia FBS Classic, FBS Premier a FBS Select vám pomohou orientovat se při výběru séra s ohledem na vlastnosti séra, které jsou pro váš proces důležité. Tyto klasifikace zohledňují potřeby laboratoří provádějících obecné kultivace buněk; biomanufacturing a aplikace vyžadující přísné testování kvality; a kultivace specializovanějších nebo náročnějších buněčných fenotypů, aby umožnily jistý výběr správného FBS pro vaše potřeby výkonu, dokumentace a optimalizace buněčných kultur.
Své zásoby hovězích sér pro dospělé, novorozence a plody (FBS) spravujeme a rozdělujeme podle zemí a/nebo oblastí původu, abychom vyhověli americkým a mezinárodním regulačním normám a omezením. Naše produkty FBS jsou shromažďovány v kategoriích pocházejících z USA a nepocházejících z USA a nabízíme koňská a kozí séra pocházející z dárcovských stád z USA. Naše FBS nepocházející z USA jsou označeny a řízeny jako šarže schválené USDA nebo země/oblast původu/omezený prodej a nabízíme testování a porovnávání šarží pro všechny produkty FBS. Naše lidská séra pocházejí ze zdrojů a jsou komplexně testována, aby splňovala požadavky na veřejnou bezpečnost. Kromě kompletních řešení sér nabízíme i produkty nahrazující séra pro optimální růst kultur, které vyžadují podmínky bez séra.  
Přehled sekcí
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Fetální hovězí sérum (FBS)
Naše výběrové kategorie produktů FBS vám pomohou vybrat správný produkt FBS pro vaše obecné nebo specifické potřeby v oblasti buněčných kultur, a to na základě vlastností relevantních pro váš pracovní postup:
  • FBS Classic:
  • FBS Premier: Naše nejvýhodnější fetální hovězí séra pro obecné aplikace buněčných kultur
  • : Pro kultivační procesy, jako je biomanufacturing, které vyžadují přísné postupy testování a uvolňování na základě mezinárodně stanovených norem, musí tyto produkty projít přísným testováním až 56 definovaných parametrů kvality uvolňování
  • FBS Select: Tyto produkty FBS splňují normy pro přizpůsobené doplňování kmenových buněk, kardiomyocytů a buněk kultivovaných pro vývoj imunoterapeutik - abychom jmenovali jen několik specializovaných buněčných fenotypů.
Séra z telecího a dospělého skotu
Stejně jako FBS obsahuje novorozenecké telecí sérum růstové faktory a živiny, které mohou být pro některé kultivační aplikace nákladově efektivní alternativou k FBS. Sérum dospělého skotu se také používá k doplnění kultivačních médií na podporu růstu a proliferace. Tato séra mohou být ekonomickou variantou pro aplikace, kde přítomnost protilátek a dalších imunitních faktorů v sérech neovlivní kultury.
Lidské sérum
Lidské sérum je nezbytné pro biomedicínské aplikace, které zahrnují tkáňové inženýrství, transplantace a vývoj buněčné terapie. Pro určité aplikace s lidskými buněčnými kulturami může být lidské sérum optimálnější volbou než FBS. Patří mezi ně studie buněčné invaze a metody, které zahrnují tvorbu sféroidů. Naše produkty z lidského séra jsou sériově sterilně filtrovány a testovány na nepřítomnost HBsAg, hepatitidy A a HIV, jakož i dalších relevantních bakterií, virů, toxinů a hemoglobinu. Biologická účinnost se posuzuje pomocí média pro buněčné kultury doplněného sérem po dobu sedmi dnů, aby se zajistila vhodnost pro kultivaci.
Sera z jiných živočišných druhů
Kromě hovězího séra lze jako cenově výhodnější alternativu pro doplnění základního média buněčné kultury nebo pro aplikace vyžadující druhově specifická séra použít i séra z jiných druhů. Zvířecí séra jsou základními činidly pro protokoly imunodetekce, kde se používají k blokování nespecifické vazby a zvýšení poměru signál/šum. Nabízíme séra různých druhů, mezi něž patří kůň, koza, králík, ovce, prase, potkan a myš.