Merck
DomůProduktyVěda o materiálechEnergetické materiályPrekurzory pro depozici z roztoku a par
Prekurzory pro depozici z roztoku a par
Grafika roztokových a parních prekurzorů
Násobení chemickým roztokem a chemické napařování jsou dvě výkonné techniky používané k vytváření vysoce kvalitních a přesných tenkých pevných vrstev a povlaků. Roztokové nanášení, známé také jako sol-gelové zpracování, je oblíbená metoda používaná k přípravě široké škály anorganických a hybridních kompozitních materiálů z roztoků prekurzorů. Vytváří se koloidní suspenze známá jako "sol", která se přemění na gel a následně přechází v pevnou látku. Při napařování se však používá celá řada technik k přeměně a použití prekurzorů nebo cílových materiálů v plynné fázi za účelem vytvoření upravených vrstev na substrátech. Náš výběr produktů pro depoziční techniky umožňuje přesně přizpůsobit tenké vrstvy a jejich povlakové vlastnosti. Prozkoumejte naši širokou nabídku vysoce kvalitních a spolehlivých chemických prekurzorů pro nanášení tenkých vrstev podle zvolené metody a aplikace.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Prekurzory pro depozici roztoků
Nabízíme pestrou škálu specializovaných prekurzorů pro depozici roztoků. K dispozici jsou s 55 různými základními kovy a také s acetátem, acetylacetonátem, terc-butoxidem, izopropoxidem, fenoxidem, ethoxidem, tri-sec-butoxidem, methoxidem a 2-ethylhexanoátem spolu s řadou dalších funkcí. Tyto produkty jsou nabízeny v čistotách od 90 % do 99,999 %, v různých koncentracích ve vybraných rozpouštědlech a ve specifických hydratovaných formách, které pomáhají vaší odlišné chemii.
Prekurzory pro chemické napařování (CVD) / prekurzory pro nanášení atomárních vrstev (ALD)
Poskytujeme vysoce kvalitní těkavé organokovové, kovové a metaloorganické prekurzory pro CVD/ALD. Pro větší pohodlí a bezpečnost jsou prekurzory dodávány v ocelových lahvích pro použití s různými depozičními systémy.
Materiály pro fyzikální depozici z par
Fyzikální depozice z par (PVD) využívá odpařený materiál z pevného zdrojového materiálu k nanášení tenkých vrstev na substrát. Nabízíme vysoce čisté naprašovací terče, pelety, kovové fólie a odpařovací šneky pro použití v různých aplikacích PVD. Patří sem mikroelektronická zařízení, elektrody baterií, difuzní bariéry a optické povlaky.