Přeskočit na
92817
9-Aminoacridine
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Synonyma:
Aminacrine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 680,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.23
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151816
EC Number:
201-995-6
MDL number:
2 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
metabolites
analyte chemical class(es)
lipids
technique(s)
MALDI-MS: suitable
impurities
≤0.05% sulfated ash
loss
≤10% loss on drying
mp
238-240 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Aminoacridine, an aminoacridine dye which acts as a potent mutagen in viruses and bacteria.
Application
A MALDI matrix exhibiting low background and good sensitivity in the analysis of low molecular weight anions, such as metabolites, in negative mode
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
270083900409C523259
9-Aminoacridine suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
92817
9-Aminoacridine
9-PAHSA Avanti Research™ - A Croda Brand 900409C
Avanti
900409C
9-PAHSA
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
description
99%
description
Avanti Research - A Croda Brand 900409C
description
98%
mp
238-240 °C
mp
57-59 °C (lit.)
mp
-
mp
124-128 °C (lit.)
impurities
≤0.05% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
impurities
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
cation traces
Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Aminoacridine
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)