Merck
Proteinové markery
Graf zobrazuje rozdíly molekulových hmotností (kDa) mPAGE® Color Protein Standard při separaci na různých chemických gelových strukturách.  Barevný proteinový standard mPAGE® se skládá z 10 barevných pásů.  Jsou zobrazeny migrační vzorce a zdánlivá molekulová hmotnost pro 4 gelové chemie: mPAGE® Bis Tris precast gely, mPAGE® LUX Bis-Tris, mPAGE® TurboMix Bis-Tris a Tris-Glycin.  Zdánlivá molekulová hmotnost pro všechny chemie gelů Bis-Tris je uvedena pro běhové pufry MOPS a MES.  Separační rozsahy a zdánlivá molekulová hmotnost pro barevný proteinový standard jsou závislé na chemii gelu a volbě běžícího pufru; mPAGE® prefabrikovaný gel s běžícím pufrem MOPS [242kDa-10kDa], mPAGE® prefabrikovaný gel s běžícím pufrem MES [257kDa-10kDa], mPAGE® LUX ručně litý gel s MOPS Running Buffer [288kDa-10kDa], mPAGE® LUX ručně litý gel s MES Running Buffer [291kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix handcast gel s MOPS Running Buffer [259kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix handcast gel s MES Running Buffer [275kDa-10kDa] a Tris-Glycin handcast gel s Tris-Glycin Buffer [259-10kDa]. Barevné proteinové standardy separované na Bis-Tris gelech s použitím MOPS pufru obvykle migrují dále do gelu než s MES pufrem pro daný chemický složení gelu. Pro co nejpřesnější výpočet molekulové hmotnosti vždy použijte neobarvený marker molekulové hmotnosti.
Migrační rozdíly mPAGE® Color Protein Standard na 12% chemickém gelu (kDa)
Markery molekulové hmotnosti proteinů, někdy označované jako proteinové standardy nebo proteinové žebříčky, se používají k odhadu molekulové hmotnosti proteinů, které jsou předmětem zájmu, a ke sledování průběhu elektroforetické separace nebo přenosu při Western blottingu. Nebarvené markery molekulové hmotnosti se obvykle skládají ze směsi purifikovaných nativních nebo rekombinantních proteinů definovaných molekulových hmotností. Vizualizace jejich umístění na gelu nebo membráně vyžaduje krok barvení. Předbarvené proteinové markery umožňují snadné sledování elektroforetické separace a účinnosti přenosu. K dispozici jsou také jednotlivé proteinové standardy pro elektroforézu proteinů, izoelektrickou fokusaci a 2D-PAGE aplikace.
Představujeme vám možnost výběru z následujících možnostíPřehled sekcí
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 20
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 20
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–20 z 20 výsledků.
Strana 1 z 1
Strana 1 z 1
Související zdroje produktů
Tabulka výběru proteinových markerů
Pokud chcete...Použijte...Rozsah molekulových hmotnostíZachovánoPoskytnuto jako
Odděluje velmi malé proteinyBarevný marker Ultra-Low Range
(C6210)
1-27 kDa(6 pásů)Ano, vícebarevnýTekutý
Marker s ultra nízkým rozsahem molekulových hmotností
(M3546)
1-27 kDa(6 pásů)NeTekutý
Odděluje velmi malé i střední proteinySigmaMarker™ (nízký)
(S8445)
7-66 kDa(7 pásů)NePrášek
SigmaMarker™ (široký)
(M3913)
7-200 kDa(12 pásů)NePrášek
Snadné sledování průběhu gelu pro proteiny středního rozsahumPAGE® Color Protein Standard
(MPSTD4)
10-203 kDa(10 pásů)Ano, vícebarevnýTekutý
ColorBurst™ Electrophoresis Marker
(C1992)
8-220 kDa(8 pásů)Ano, vícebarevnýKapalný
Žebříček proteinů s předbarvením BLUeye
(94964)
11-245 kDa(12 pásů)Ano, vícebarevnýtekutý
Předbarvený marker molekulové hmotnosti
(SDS7B2)
27-180 kDa(7 pruhů)Podrobný popisAno, jednobarevnýPrášek
Přesné měření velikosti proteinu pomocí barvení CoomassiemPAGE® Nebarvený proteinový standard
(MPSTD3)
10-200 kDa(12 pásů)NeTekutý
Perfektní proteinové markery, 10-225 kDa
(69079)
10-225 kDa(9 pásů)NeTekuté
Perfect Protein Markers, 15-150 kDa
(69149-M)
15-150 kDa(7 pásů)Podrobný popistd>NeKapalina
Vizualizace žebříčku při použití činidel HRP-ECLmPAGE® Western Protein Standard
(MPSTD2)
20-120 kDa(7 pásů)NeTekutý
Perfektní proteinové westernové markery
(69959)
15-150 kDa(7 pásů)NeTekuté
Studovat biotinylované proteinyBiotinylovaný marker molekulové hmotnosti
(B2787)
7-180 kDa(9 pásů)NePrášek
Odděluje velmi velké proteinyKit pro molekulární hmotnosti 14000-500000 nedenaturovaný (MWND500)14-545 kDa(7 pásů)NePrášek
Barevné proteinové markery mPAGE® pro gelovou elektroforézu
mPAGE® Barevné proteinové standardy
mPAGE® Proteinové standardy
  • mPAGE® Westernové proteinové standardy se skládají ze sedmi rekombinantních proteinů o velikosti 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa a 120 kDa s vazebným místem IgG, které se váže na většinu protilátek. To umožňuje vizualizaci proteinového markeru i proteinů vzorku na stejném western blotu bez dalších činidel.
  • mPAGE® Barevné proteinové standardy obsahují směs deseti vysoce purifikovaných předbarvených proteinů v rozsahu od 10 kDa do 203 kDa, kovalentně spojených s různými chromofory. Barevné proteinové standardy mPAGE®  jsou určeny k pozorování separace proteinů během SDS-PAGE, k ověření účinnosti přenosu Western blottingu na membrány a k přibližnému určení velikosti proteinů.
  • mPAGE® Nebarvené proteinové standardy obsahují směs dvanácti rekombinantních nebarvených proteinů o velikosti od 10 kDa do 200 kDa. Pásy 85 kDa, 25 kDa a 10 kDa mají vyšší intenzitu a slouží jako referenční body. mPAGE® Unstained Protein Standards jsou vhodné pro stanovení molekulové hmotnosti po SDS-PAGE nebo Western blottingu a slouží jako standardy pro kalibraci mobility předem obarvených markerů.
Předbarvený proteinový žebříček BLUeye má 12 pásů o velikosti 11, 17, 20, 25, 35,48, 63, 75, 100, 135, 180 a 245 kDa. Je dodáván v pufru pro nakládání gelu a obsahuje zelený a červený referenční pásek, který umožňuje snadnější identifikaci.
Žebříčky na bílkoviny BLUeye Prestained
BLUeye Předbarvené proteinové žebříčky
BLUeye předbarvený proteinový žebříček má 12 pásů o velikosti 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 a 245 kDa. Je dodáván v pufru pro zatížení gelu a obsahuje zelený a červený referenční pás, což umožňuje snadnější identifikaci.
Proteinové markery ColorBurst pro gelovou elektroforézu
Proteinové markery ColorBurst™
ColorBurst™ Proteinové markery
Markery ColorBurst™ se skládají z osmi polypeptidů, které byly chemicky redukovány a konjugovány s brilantně barevnými barvivy. Markery ColorBurst™ lze použít k odhadu molekulových hmotností vzorků, ke sledování průběhu elektroforetického běhu nebo k potvrzení dokončení elektroblotování.
SigmaMmarker™ Proteinové markery
Proteinové markery SigmaMarker™ jsou určeny pro použití s SDS-PAGE a pokrývají rozsah molekulových hmotností běžných pro většinu proteinů nebo jejich podjednotek. Tyto markery s vysokým a nízkým širokým rozsahem jsou lyofilizovány s pufrem na vzorky, takže jsou po rekonstituci deionizovanou vodou připraveny k použití. Markery jsou formulovány tak, aby po elektroforéze a obarvení Coomassieho modří poskytovaly distribuci dobře definovaných pásů přibližně stejné intenzity.
Ultra-nízkomolekulární markery pro gelovou elektroforézu proteinů
Proteinové markery s velmi nízkým rozsahem
Perfect Protein Markers
Perfect Protein Markers byly navrženy pro rutinní použití v SDS-PAGE, aby umožnily vysoce přesné stanovení velikosti neznámých vzorků. Na rozdíl od mnoha běžných markerů (např. ovalbumin, sérový albumin) neobsahují Perfect Protein Markers žádné oligosacharidy, které způsobují anomální migraci, heterogenní "fuzzy" pásy nebo nepřesný odhad velikosti. Tyto markery jsou optimalizovány pro použití s barvením modrou Coomassieho barvou, ale upravené množství lze použít i s jinými metodami barvení gelu včetně barvení stříbrem a barvení fluorescenčními barvivy.
Markery pro proteiny s velmi nízkou molekulovou hmotností
Markery pro proteiny s velmi nízkou molekulovou hmotností (M.W. 1 060-26 600 Da) byly použity jako markery proteinů při SDS-PAGE a Western blottingu. Doporučuje se fixace.
Nedenaturující proteinové markery
Nedenaturující markery byly použity jako standardy pro nativní PAGE a také ke kalibraci kolon pro gelovou vylučovací chromatografii.
Biotinylované markery
Biotinylovaná směs standardů molekulových hmotností obsahuje proteiny konjugované s biotinem, které se používají jako standardy SDS-PAGE i jako standardy pro Western blotting. Vizualizace se provádí pomocí streptavidin-peroxidázy s vhodným kolorimetrickým nebo luminiscenčním substrátem. Tyto markery lze detekovat současně s postupy imunobarvení.