Merck
DomůProduktyPrůmyslová mikrobiologieTesty mikrobiální identifikace a biochemická činidla
Testy mikrobiální identifikace a biochemická činidla
Biochemické, imunologické a molekulárně biologické testy pro identifikaci mikrobů nebo rozlišení skupin organismů se pravidelně používají při mikrobiologické kontrole kvality ve výrobních závodech a v akademickém výzkumu. Tyto testy mikrobiální identifikace detekují specifické proteiny, určité biochemické aktivity cílových buněk (například aktivitu enzymu) nebo genové sekvence, které jsou pro mikroorganismy charakteristické. Mnoho testů mikrobiální identifikace poskytuje důležité výsledky v krátkém čase, jsou velmi ekonomické a uživatelsky přívětivé a většinou nepotřebují specifické vybavení nebo přístrojové vybavení. Některé biochemické testy vyžadují pouze kapku činidla, které se nanese na agarovou plotnu nebo do tekutého média.  
Biochemická činidla pro identifikaci
Biochemická činidla jsou základem pro kapalné biochemické testy, kterými se zjišťuje například enzymová aktivita charakteristická pro cílový mikroorganismus. Takové testy lze často provádět přímo na agarových plotnách nebo tekutých médiích.
Mikroskopická činidla & soupravy
Reagencie a soupravy pro barvení mikroorganismů se používají k jejich rozlišení a identifikaci pod mikroskopem. Známé testy, jako je barvení podle Grama, pomáhají získat další biochemické, strukturní nebo morfologické informace.
Sady pro mikrobiologické testování
Testovací sady jsou založeny na různých metodách, včetně biochemických a imunologických. Výsledky lze vyhodnotit například pomocí viditelného srážení, barevné reakce nebo zákalu.
HybriScan® hybridizace in situ
Pokročilá systém mikrobiální identifikace HybriScan® je rychlý molekulárně biologický test pro přesnou detekci a identifikaci kazivých a patogenních mikroorganismů v nápojích, vodě a potravinách. Je založen na in situ hybridizaci pomocí sond. Tento robustní test ve formátu mikrotitračních destiček nevyžaduje termocykler jako test PCR.
Destičky, proužky a identifikační membrány
Destičky, proužky a identifikační membrány patří mezi mnoho uživatelsky přívětivých formátů testů mikrobiální identifikace založených na biochemických činidlech a reakcích. Reagencie jsou impregnovány na nosiči, například na papíře, a jsou proto stabilní a snadno se s nimi manipuluje. Známým příkladem jsou oxidázové proužky pro kontrolu aktivity cytochromoxidázy.
Související zdroje
Strana 1 z 2
Související webové semináře
Digitální ilustrace otevřeného notebooku zobrazující zjednodušenou lidskou postavu v modré a zelené barvě vedle růžového obdélníku na žlutém pozadí.
Webový seminář: In situ hybridizace (20 min)
Přečtěte si o výhodách, nevýhodách a nákladech metody HybriScan® ve srovnání s běžnými metodami.
Související videa
Video: Jak funguje in situ hybridizační technologie?"
Systém HybridScan® je in situ hybridizační technologie pro testování kazících se organismů v alkoholických a nealkoholických nápojích.