Merck
Elektrosyntéza
Elektrosyntéza neboli elektrochemická syntéza je technika syntézy, která využívá elektrickou energii k řízení chemických reakcí za vzniku nových sloučenin. Elektrochemie má mnoho výhod, včetně nové reaktivity, vysoké tolerance funkčních skupin, chemoselektivity a možnosti syntetizovat vysoce funkcionalizované nebo komplexní sloučeniny, které lze jinými způsoby obtížně vyrobit. Elektroorganická syntéza může generovat reaktivní meziprodukty, které jsou nestabilní nebo obtížně izolovatelné, a poté tyto meziprodukty využít k výrobě složitějších molekul dalšími elektrochemickými reakcemi. Použití elektřiny navíc nahrazuje toxické a nákladné chemikálie, což umožňuje dokončit syntézu efektivněji, čistěji a levněji podle zásad zelené chemie.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Synlektroelektrochemická plošinová cela s teflonovou zátkou a pouzdrem s otvory pro průchod až čtyř elektrod.
SynLectroTM Platforma pro elektrolýzu/h2>
Naše portfolio produktů pro elektrosyntézu, včetně skleněných cel, teflonových zátek a pouzder, držáků elektrod a elektrod, umožňuje výzkumníkům provádět elektrochemické reakce bezpečně a efektivně. Naše platforma produktů SynLectro™ je navržena tak, aby zjednodušila a standardizovala elektrochemickou organickou syntézu v závislosti na konkrétní požadované reakci a rozsahu reakce od výzkumu po výrobu.
Přenosný, odolný fotoreaktor v černém ochranném pěnovém obalu se zářivě červeným a žlutým designovým panelem s logem Sigma-Aldrich a textem "Faraday Lab" a "Electrosynthesis Workstation".
Faradayova laboratoř:
Faraday Lab: Lab: Electrosynthesis Workstation je plug and play řídicí jednotka pro elektrochemickou syntézu. Díky třem typům experimentů (konstantní proud, konstantní napětí a CV) a možnosti ukládat a exportovat data o reakcích je Faraday Lab dokonalým vstupem do elektrosyntézy. Faraday Lab je univerzálně kompatibilní s laboratorním vybavením a elektrodovými sestavami, včetně naší vlastní platformy SynLectro™ pro elektrolýzu.
Související zdroje
Strana 1 z 2
Externí zdroje
V tomto tutoriálu s odborníkem na elektrosyntézu Siegfriedem R. Waldvogelem si nastíníme specifické vlastnosti držákových článků a elektrod, vysvětlíme si jejich hlavní výhody a jednoduchý pracovní postup, který lze přizpůsobit pro použití všemi chemiky.
Svět chemie:
Webinář - Využijte sílu elektřiny...