Baterie, superkondenzátory a palivové články
Baterie, palivové články a superkondenzátory jsou systémy využívající různé elektrochemické mechanismy ukládání a přeměny energie, ale podobné elektrochemické vlastnosti pro aplikace s vysokou hustotou energie a výkonu.
Baterie
Baterie se skládá z elektrod (katoda (+) a anoda (-)), vodivého elektrolytu a separátoru mezi anodou a katodou. V dobíjecích lithium-iontových bateriích (LIB) migrují mezi elektrodami monovalentní kationty lithia. Při vybíjení anoda (-) oxiduje (ztrácí elektrony) a katoda prochází redukcí (získává elektrony). Při nabíjení je tento proces opačný. Díky vysoké energii, hustotě výkonu, vyšší bezpečnosti a nižším materiálovým nákladům způsobily LIB revoluci v elektronickém průmyslu a jsou integrovány do mnoha aspektů našeho života, od mobilních zařízení až po elektromobily. V roce 2019 byla vědcům, kteří technologii LIB vyvinuli, udělena Nobelova cena za chemii.
Palivové články
Palivové články se skládají z anody, katody a vodivého elektrolytu a často se zapojují do série, aby vytvořily komín a zvýšily tak celkové množství vyrobené elektřiny. Elektroda se skládá z porézního materiálu, který je potažen katalyzátorem pro výrobu elektřiny. Existuje pět hlavních typů palivových článků, které se rozlišují podle typu použitého elektrolytu: polymerní elektrolytová membrána, pevný oxid, kyselina fosforečná, alkalický a roztavený uhličitan. Technologie polymerní elektrolytové membrány, známá také jako proton-výměnná membrána (PEM), je považována za nejslibnější pro nahrazení alkalické technologie palivových článků.
Palivové články byly vyvinuty jako alternativní energetická technologie díky své vysoké účinnosti, nízkým emisím a malému dopadu na životní prostředí, čímž předčí tradiční spalovací motory. Palivové články produkují pouze teplo a vodu jako odpadní produkty, což z nich činí slibného kandidáta na budoucí zdroje energie v široké škále aplikací, včetně přenosných zařízení, stacionárních zařízení a dopravních řešení.
Superkondenzátory
Součásti superkondenzátorů jsou podobné bateriím. Superkondenzátory se však vyznačují schopností uchovávat náboj. Elektrodové materiály přispívají k úložnému výkonu superkondenzátoru a lze je rozdělit do tří kategorií: dvouvrstvé kondenzátory, které působí elektrostaticky, pseudokondenzátory, které působí elektrochemicky, a hybridní kondenzátory, které využívají obojí.
Superkondenzátory jsou zdrojem energie s vysokou hustotou, vysokou kapacitou pro ukládání energie, dlouhou životností a schopností rychlého nabíjení, díky čemuž jsou ideální pro použití v hybridních vozidlech, přenosných zařízeních a pro sběr energie.
Související technické články
- Profesor Aran hovoří o inženýrství materiálů na bázi grafenu prostřednictvím pečlivé funkcionalizace, která umožňuje různé aplikace.
- Zjistěte více o pokrocích, které byly učiněny s cílem zlepšit energetickou hustotu materiálů lithium-iontových baterií.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Nedávná poptávka po elektrických a hybridních vozidlech spolu se snížením cen způsobila, že se lithium-iontové baterie (LIB) stávají stále populárnější formou technologie dobíjecích baterií.
- Palivové články s protonovou výměnnou membránou (PEM) pracují při relativně nízkých teplotách a skládají se ze dvou elektrod a vodivého elektrolytu.
- Zobrazit vše (63)
Související protokoly
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- Zobrazit vše (1)
Další články a protokoly
Související zdroje
- FAQs: Advancing Lithium-ion Batteries: Innovative Anodes, Prelithiation, and Sustainable Materials
This Q&A compilation summarizes all inquiries and answers fielded during the live session, as well as those that could not be addressed due to time constraints.