Spojovací činidla a nukleosidy
Nabízíme sbírku užitečných stavebních bloků, spojovacích činidel a nukleosidů pro použití v syntéze oligo a dalších oblastech. Nukleosidy a modifikované nukleosidy jsou základní strukturní jednotky, které tvoří nukleové kyseliny (DNA a RNA), jež jsou zodpovědné za kódování, přenos a expresi genetické informace u všech živých organismů. Syntéza oligonukleotidů mimo biologické systémy je chemická syntéza nukleových kyselin s předem určenou sekvencí, které mohou obsahovat nukleosidy mimo ty, které se vyskytují v přírodě. Typická syntéza oligonukleotidů pomocí nukleosidových fosforamiditů probíhá ve čtyřstupňovém procesu: deblokace, spojování, uzavírání a oxidace. Spojovací činidla hrají v těchto krocích důležitou roli, účinné aktivátory spojování zajišťují, že reakce jsou rychlé a téměř kvantitativní.
Schopnost inkorporovat nepřirozené nukleosidy do nukleových kyselin vedla k mnoha výzkumným využitím, např:
- detekce sekvence
- odolnost vůči hydrolýze
- sekvenování
- inhibice enzymů
Nukleosidová chemie vytvořila nepřírodní analogy, které jsou užitečné v medicíně pro chemoterapeutické a antivirové aplikace, například pro inhibici reverzní transkriptázy. Náš výběr nepřirozených bází, nukleosidových derivátů a meziproduktů vám poskytne užitečný výchozí bod pro vaše potřeby syntézy oligo nebo nukleosidových analogů.