Životaschopné monitorování ovzduší
Mikrobiální monitoring ovzduší je proces odběru vzorků a analýzy mikrobiální kontaminace ovzduší. Jedná se o důležitý krok při kontrole kvality výrobců ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a nápojovém průmyslu. Kvalita vzduchu hraje zásadní roli v aseptických prostředích, čistých prostorách a výrobních prostorech, kde mikroorganismy ve vzduchu představují potenciální riziko křížové kontaminace surovin a finálních výrobků.
Aktivní monitorování mikrobiálního vzduchu
Potřeba účinného aktivního monitorování vzduchu roste, protože se zvyšují předpisy a normy pro farmaceutické, potravinářské a nápojové výrobky. V těchto průmyslových odvětvích je kvalita výrobního prostředí přímo spojena s kvalitou konečných výrobků. Aktivní monitorování vzduchu určuje počet životaschopných organismů na metr krychlový vzduchu a je součástí průběžného rutinního testování během výrobního procesu.
Mikrobiální vzorkovače vzduchu aktivně dopadají mikroorganismy na agarový povrch kultivačního média, které se následně inkubuje, a výsledky se analyzují spočítáním mikroorganismů, které narostly na kultivačním médiu. Pokud je výsledek testu pozitivní na přítomnost mikrobiální kontaminace v ovzduší, zejména v kritických oblastech, následuje identifikační test k určení rodu mikroorganismu.
Pasivní monitorování mikrobiálního ovzduší
Pasivní odběr vzorků ovzduší je důležitým doplňkem aktivních metod monitorování ovzduší. Tato metoda se používá k měření úrovně kontaminace, která spadla ze vzduchu na povrchy. Usazovací desky (známé také jako sedimentační desky nebo usazovací desky) umožňují průběžné semikvantitativní stanovení mikrobiální kontaminace v ovzduší.
Usazovací desky se umístí otevřeně do testovaného prostoru na určitou dobu, což umožní mikroorganismům spadnout ze vzduchu a růst na kultivačním médiu. Pro zvýšení růstu mikroorganismů se deska s médiem umístí do inkubátoru, který poskytuje optimální podmínky pro růst. Po uplynutí stanovené doby se vypěstované kultury sečtou a v případě potřeby identifikují pomocí identifikačního testu.
Související technické články
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- Zobrazit vše (3)
Najít další články