Merck
qPCR
qPCR na bázi SYBR Green
Kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR) využívá fluorescenční reportérové molekuly, které umožňují kvantifikaci amplifikovaných produktů. Stejně jako při konvenční PCR se amplifikuje templát DNA, cDNA nebo RNA, ale v každém cyklu se sledují fluorescenční signály pro relativní nebo absolutní kvantifikaci.
Tato technika je užitečná pro řadu oblastí výzkumu, včetně analýzy genové exprese, genotypování, analýzy mikroRNA, analýzy genetických variací a analýzy proteinů.
Doporučené kategorie
Ruka v rukavici držící zkumavku se zelenou látkou nad stojanem dalších zkumavek v laboratoři.
Reagencie a soupravy pro PCR
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je základem molekulárně biologických laboratoří. PCR se používá k amplifikaci DNA o několik řádů a naše činidla a zdroje jsou vhodné pro řadu výzkumných pracovních postupů včetně analýzy genové exprese, genotypování, sekvenování a aplikací mutageneze.
Nakupujte nyní
Molekulární klonování a exprese proteinů
Molekulární klonování a exprese proteinů
Molekulární klonování a metody exprese proteinů a protokoly pro spolehlivé klonování a robustní expresi proteinů z hmyzích, bakteriálních a savčích expresních vektorů.
Nakupujte nyní
Epigenetika
Epigenetika
Epigenetická činidla a zdroje pro zkoumání druhů RNA, metylace DNA, modifikací chromatinu a histonů.
Nakupujte nyní
Mikrobiom
Mikrobiom
Komplexní analýza střevního mikrobiomu: Odhalte komplexní řešení zahrnující přípravu vzorků, sekvenování, bioinformatiku a statistiku. Od 16S po WGS.
Nakupujte nyní
Jak analyzovat qPCR data
Měří se a kvantifikuje fluorescence reportérových molekul; obvykle se jedná buď o barviva (tj.SYBR® Green, Ethidium Bromide), která interkalují mezi báze ve dvouřetězcové DNA, nebo sondy navržené tak, aby vázaly specifickou sekvenci (tj.Molecular Beacons, TaqMan® probes) na DNA.
Relativní kvantifikace qPCR dat
Existují dvě hlavní metody kvantifikace qPCR dat. Relativní kvantifikace, která je běžnější metodou, využívá informace ΔΔCt, pomocí níž se stanoví poměr exprese nebo množství cílového genu ve vzorku, porovná se s kontrolním genem a normalizuje se s poměrem exprese referenčního genu. Protože se hodnoty účinnosti E pro cílové a referenční geny liší, zohledňuje tato metoda také rozdíly v hodnotách E. Tato metoda se častěji používá při analýze genové exprese.
Absolutní kvantifikace qPCR dat
Druhá metoda, absolutní kvantifikace, je běžnější v environmentální mikrobiologii a využívá standardní křivku (SC). Metoda SC využívá ředicí řady známé koncentrace templátu, N0, k vytvoření standardní křivky pomocí lineární regrese log(N0) versus CT (prahový cyklus). Ta se pak použije k výpočtu koncentrace templátu ve vzorku. Základem této metody je, že hodnota účinnosti vzorku je stejná jako hodnota účinnosti standardu. 