pH testovací proužky, pH papíry, čtečky a příslušenství
Hodnota pH hraje důležitou roli v biochemii, chemii a technologii, protože ovlivňuje řadu chemických procesů. Výsledky mnoha analytických metod jsou rovněž ovlivněny hodnotou pH rozpouštědla nebo pufru. Nabízíme širokou škálu produktů pro rychlé měření pH s různými způsoby fungování, jako jsou pH indikátorové papírky, pH testovací proužky a pH testovací soupravy.
Products
Související zdroje
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Nekrvácející pH-testovací proužky
Nekrvácející pH-testovací proužky MQuant® jsou vyrobeny ze speciálních indikátorových barviv, která jsou kovalentně vázána na celulózovou podložku. Výhodou je možnost ponechat pH-indikátorové proužky v testovacím médiu po neomezeně dlouhou dobu, což přináší přesná měření i u slabě pufrovaných vzorků. Proužky MQuant® pH-indikátorů pokrývají různé rozsahy pH od univerzálního rozsahu 0 až 14 nebo více specifických rozsahů v závislosti na aplikacích. Pro vaše pohodlí poskytujeme testovací proužky s jedním uzávěrem, zkumavky po 100 proužcích jako standardní jednotku a také balení na míru.
pH testy v zakalených a barevných roztocích
MQuant® a Reflectoquant® pH testovací proužky se používají k měření pH v barevných a/nebo zakalených roztocích, kde běžné pH indikační proužky mohou vést ke zkresleným výsledkům. U těchto proužků je reakční zóna pH podložena průhlednou nosnou fólií, což uživatelům umožňuje jednoduše vyhodnotit barvu ze zadní strany. Částice ze zakalených vzorků a barvicí látky zůstávají na povrchu testovacího proužku a nenarušují odečet výsledku. Testovací proužky pH jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé výsledky v zakalených nebo barevných roztocích vzorků bez nutnosti další přípravy vzorku.
Čtečky pH testů
Měřte pH pomocí našeho bezplatného MQuant® StripScan mobilní aplikace, která během několika sekund digitálně odečte hodnoty z testovacího proužku MQuant® pH 0-14. Aplikace analyzuje testovací proužek pomocí fotoaparátu telefonu spolu s barevnou referenční kartou. Vygenerované výsledky lze bez námahy spravovat, vizualizovat a sdílet pomocí webové aplikace StripScan dashboard.
Dodatečně poskytujeme testovací proužky s kalibrací pro konkrétní šarži, které lze použít s naším přenosným, snadno použitelným reflektometrem Reflectoquant® RQflex®20 pro vaše laboratorní kvantitativní měření pH.
pH Test Papers & Kits
Máme řadu klasických pH-indikátorových papírků, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitního filtračního papíru napuštěného roztokem indikátoru nebo směsným roztokem indikátoru. Prohlédněte si naše portfolio různých pH-indikátorových papírků MQuant® a najděte ideální produkt pro vaši aplikaci.
Pro čiré a mírně zbarvené vzorky nabízíme testovací soupravy MQuant® s kapalnými pH-indikátory, které jsou vhodné pro měření pitné vody, kotelní vody, odpadní vody, povrchové vody, akvarijní vody, vody z bazénů a testování vzorků půdy. V případě silně zakalených nebo barevných roztoků lze navíc vzorky pro měření pH odbarvit a zprůhlednit filtrací nebo úpravou aktivním uhlím.