Univerzální reagencie pro tkáňovou diagnostiku
Mikroskopická analýza se skládá z několika kroků včetně přípravy vzorku, fixace, barvení, montáže a diagnostiky. Nabízíme kompletní sadu reagencií pro celý pracovní postup buněčné a tkáňové diagnostiky se spolehlivou konzistencí jednotlivých šarží a přísnou kontrolou kvality podle normy ISO.
Poskytujeme reagencie s certifikací CE a registrací IVD, které jsou k dispozici v různých formátech včetně reagencií připravených k použití pro rutinní hematologické, histologické, cytologické a bakteriologické aplikace. Naše produkty se dokonale hodí pro klinickou diagnostiku a pro podporu akreditací a auditů laboratoří. Kromě toho nabízíme ekonomické velikosti balení a dlouhou dobu použitelnosti, které vám umožní pracovat s maximální efektivitou.
Přečtěte si více informací
Fixační média
Fixace je postup, při kterém se ke zpracování určitého vzorku biologické tkáně použije vhodné fixační činidlo, aby se zachovala jeho struktura a integrita a zároveň se zabránilo autolýze, rozkladu a hnilobě. Máme k dispozici celou řadu fixačních prostředků pro analýzu, které podpoří váš konkrétní diagnostický úkol v oblasti tkání, včetně kyseliny octové, acetonu, ethanolu, methanolu, formaldehydu a roztoku glutaraldehydu, jakož i fixačních sprejů, jako je M-Fix™.
Dekalcifikátory &; změkčovadla tkání
Dekalcifikátory jsou činidla, která se používají k přípravě vzorků kostí a jiných tvrdých tkání při běžných histologických postupech pro mikroskopování. Nabízíme dvě oblíbená, k použití připravená činidla pro bezchybné odvápňování, OSTEOMOLL®, rychlý roztok odvápňovače a OSTEOSOFT®, mírný odvápňovací roztok, vhodný pro použití v diagnostických laboratořích nebo ve farmaceutickém výzkumu.
Vložená média
Zalévání zahrnuje uzavření vzorků histologické tkáně do hmoty zalévacího média, jako je parafín, syntetické pryskyřice nebo želatina, aby se dosáhlo jednotné kvality řezu, definované tvrdosti a homogenity tkáně a umožnilo se rovnoměrné řezání.
Nabízíme vysoce kvalitní zakládací média Histosec® s certifikátem CE obsahující selektivní parafínové vosky obohacené polymery, které jsou k dispozici s entrainerem DMSO (dimethylsulfoxid) nebo bez něj pro optimální zakládání, ideální pro použití v histologických diagnostických laboratořích.
Rozpouštědla pro čištění tkání
Procesy čištění tkání spočívají v ponoření tkáně do organických a vodných roztoků, aby se snížila neprůhlednost vzorku pro efektivní mikroskopické studie. Náš široký sortiment rozpouštědel histologické kvality pokrývá všechny vaše potřeby zpracování tkání s konzistencí jednotlivých šarží. Naše histologická rozpouštědla nabízíme v jantarových skleněných lahvích, v plechovkách z uhlíkové oceli s ohebným výtokem a v plechovkách z uhlíkové oceli se závitem NPT pro zachování dlouhodobé trvanlivosti.
Montážní média
Montážní média jsou vodné nebo nevodné roztoky (s indexem lomu blízkým sklu), které spojují krycí sklíčko, vzorek tkáně a podložní sklíčko a zlepšují tak optickou jasnost při mikroskopické analýze.
Nabízíme široký výběr sklíčkových montážních médií pro vaše běžné histologické vzorky, fluorescenčně barvené tkáňové řezy, vzorky s peroxidázou nebo imunohistologické tkáňové řezy s alkalickou fosfatázou. K dispozici jsou také montážní média s propidiumjodidem (PI) nebo 4′,6-diamidino-2-fenylindolem (DAPI).
Nabízíme také ekologičtější alternativní produkt Organo/Limonene Mount™, montážní médium připravené k použití, které je ideální pro krycí sklíčka obarvených tkání a buněčných nátěrů, které lze dehydratovat pomocí organických rozpouštědel.
Immerzní média
Immerzní média jsou přírodní nebo syntetické olejové kapaliny nanášené mezi povrch vzorku a objektiv mikroskopu pro mikroskopii s vysokým rozlišením s imerzními objektivy (nad 40x). Naše imerzní oleje nabízejí vynikající lomové vlastnosti a homogenitu pro optimální zvětšení. Všechna naše imerzní média jsou navíc produkty IVD s certifikací CE, které se dokonale hodí pro klinickou diagnostiku.
Související zdroje produktů
- Webinar: Safety First Throughout the Histology Workflow
This workshop introduces safer histopathology lab practices with formalin-free fixatives, DBP-free reagents, and IVD-certified solutions.
- Brochure: Make Every Minute Count Complete Pathology Solutions
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
- Brochure: The Color of Tissue Diagnostics
- Flyer: Go Greener Histology & Hematology
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications