Merck
Grignardova činidla
Běžné organické reakce s použitím Grignardových činidel
Grignardova činidla jsou vysoce reaktivní halogenidy hořčíku vznikající reakcí kovového hořčíku s alkyl- nebo alkenylhalogenidy. Jsou to velmi silné zásady a reagují s kyselými vodíky, jako jsou alkoholy, voda a karboxylové kyseliny. Díky našemu rozsáhlému portfoliu Grignardových činidel, která se používají v Grignardově reakci k tvorbě nových vazeb uhlík-uhlík, se vám budou zdát průlomové objevy bližší než kdykoli předtím.  
Co je to Grignardovo činidlo?
Grignardovo činidlo je halogenid hořečnatý se vzorcem RMgX, kde X je halogen (-Cl, -Br nebo -I) a R je alkylová nebo arylová (na bázi benzenového kruhu) skupina. Pro zahájení Grignardovy reakce se ke ketonu nebo aldehydu přidá Grignardovo činidlo za vzniku terciárního nebo sekundárního alkoholu. Reakce s formaldehydem vede ke vzniku primárního alkoholu. 
Grignardova činidla lze použít ke stanovení počtu halogenových atomů přítomných v halogenové sloučenině. Grignardův rozklad se používá k chemické analýze některých triacylglycerolů a také k mnoha křížovým spojovacím reakcím za vzniku několika vazeb uhlík-uhlík a uhlík-heteroatom. Průmyslově je Grignardova reakce klíčovým krokem při výrobě tamoxifenu, který se používá při léčbě rakoviny prsu.
Výroba Grignardova činidla
Grignardova činidla se vyrábějí zahříváním kombinace halogenoalkanu a hořčíku v přítomnosti diethyletheru (ethoxyethan). Reakce by měla probíhat v suchu, aby výsledné Grignardovo činidlo nereagovalo s vodou.