Upstream platformy virových vektorů
Genové terapie využívají virové vektory k zavedení modifikovaného genetického materiálu do buněk. Výroba začíná předcházející výrobou virových vektorů, které jsou následně purifikovány a koncentrovány během následného zpracování.
Hlavní výzvy v předcházejícím zpracování zahrnují produktivitu, kvalitu produktu, robustnost procesu a škálovatelnost pro komerční výrobu. Naše optimalizované upstream platformy tyto výzvy minimalizují a jsou podporovány technickými a regulačními odborníky, kteří vám pomohou učinit správná rozhodnutí v každém kroku a fázi procesu.
Zjistěte, jak urychlit vývoj buněčné a genové terapie založené na virových vektorech.
Naše upstream platformy spojují buněčnou linii a médium pro kultivaci buněk, optimalizované pro produktivitu. Přestože jsou optimalizovány pro společnou práci, lze každou buněčnou linii a médium pro kultivaci buněk používat samostatně. Platformy jsou podporovány podrobnými protokoly vyvinutými našimi technickými odborníky pro dosažení optimální výkonnosti, což vám ušetří čas při vývoji procesu a urychlí dodání vaší terapie pacientům.
Klíčové výhody našich buněčných linií:
- GMP-bankováno, plně charakterizováno a testováno na přítomnost náhodných činitelů
- Licence jsou k dispozici pro výzkum nebo klinické/komerční použití
- Plně sledovatelné a s dokumentací pro regulační podání
Klíčové výhody našich buněčných kultivačních médií :
- Chemicky definované, bez živočišných složek
- Výroba v souladu s GMP
- K dispozici v kapalném a suchém práškovém formátu
PLATFORMA VIRUSEXPRESS® LENTIVIRÁLNÍ PLATFORMY
Pro úsporu času při vývoji buněčných terapií založených na lentivirových vektorech.
Lentivirální platforma VirusExpress® je transfekční řešení problémů spojených s výrobou lentivirů a nabízí škálovatelný upstream proces optimalizovaný pro výrobu lentivirů na bázi suspenze.
Klíčové výhody HEK293T VirusExpress® buněk
- Buněčná linie roste v suspenzi do vysoké hustoty a životaschopnosti a má nízkou dobu zdvojení
- Vybrána pro vyšší produkci lenvirů pomocí metody transientní transfekce založené na PEI
- Bankováno v GMP, plně charakterizováno a testováno na adventivní látky
- Licence jsou k dispozici pro výzkum nebo klinické/komerční použití.
- Plně sledovatelné a dostupná dokumentace pro podání žádosti na regulační orgány
Klíčové výhody média EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
- Podporuje vysokou buněčnou hustotu a rychlejší růst buněk HEK293T
- Kompatibilní s transfekčními činidly na bázi PEI používanými pro výrobu virů
- Eliminuje potřebu zesilovacího kroku transfekce a zesilovacích činidel
- Chemicky definovaný, bez živočišných složek
- Výroba v souladu s GMP
- K dispozici v kapalném a suchém práškovém formátu
PLATFORMA VIRUSEXPRESS® AAV
Pro úsporu času při vývoji procesu genové terapie založené na buňkách HEK293.
Platforma VirusExpress® AAV nabízí řešení problémů produkce AAV založené na transfekci a předřazený proces optimalizovaný pro škálovatelnou produkci AAV na bázi suspenze.
Klíčové výhody HEK293 VirusExpress® buněk
- Buněčná linie roste v suspenzi do vysoké hustoty a životaschopnosti a má nízkou dobu zdvojení
- Vybrána pro vyšší produkci AAV pomocí metody transientní transfekce založené na PEI
- GMP-bankovní, plně charakterizovaná a testovaná adventivní látka
- Licence jsou k dispozici pro výzkum nebo klinické/komerční použití
- Plně sledovatelné a dostupná dokumentace pro podání žádosti na regulační orgány
Klíčové výhody média Cellvento® 4HEK
- Maximalizuje hustotu životaschopných buněk a produktivitu AAV
- Podporuje růst více buněčných linií HEK293 s různými nutričními požadavky
- Kompatibilní s transfekčními činidly na bázi PEI používanými pro produkci AAV
- Chemicky definované médium pro kultivaci buněk bez živočišných složek
- Výroba v souladu s GMP
- K dispozici v kapalném a suchém práškovém formátu
VirusExpress® Výkonnost výrobní platformy AAV
PLATFORMA Sf-RVN® PLATFORM
Pro zlepšení bezpečnostního profilu vašich genových terapií založených na hmyzích buňkách.
Expresní systémy hmyzích buněk jsou atraktivní alternativou pro produkci AAV, protože se snadno kultivují a nejsou závislé na transfekci. Protože je však mnoho linií hmyzích buněk Sf-9 kontaminováno Sf-Rhabdovirem, nabízí Sf-Rhabdovirus negativní linie buněk Sf-9 (Sf-RVN®) lepší bezpečnostní profil viru a je atraktivní možností pro škálovatelnou produkci AAV.
Platforma Sf-RVN® zahrnuje buněčnou linii bez Sf-Rhabdoviru se zvýšeným omezením rizik a poskytuje vysoce výkonnou, škálovatelnou platformu optimalizovanou pro produkci AAV.
Klíčové výhody buněčné linie Sf-RVN® pro hmyz
- Ověřená buněčná linie Sf-Rhabdovirus-negativní Sf-9./li>
- Stejné vlastnosti jako u buněk Sf-9
- GMP-bankovní, plně charakterizovaná a testovaná na náhodná agens /li>
- Licence jsou k dispozici pro výzkumné nebo klinické/komerční použití
- Plně sledovatelné a dokumentace je k dispozici pro regulační podání
Klíčové výhody EX-CELL® CD Insect Cell Medium
- Optimalizováno pro růst a produktivitu buněk Sf-9
- Podporuje růst více buněčných linií hmyzu (Sf-21, S2, Tni a C636)
- Chemicky definované a bez živočišných složek
- Výroba v souladu s GMP
- K dispozici v tekutém a suchém práškovém médiu
Související zdroje produktů
- Article: Scalability Challenges of Viral Vector Manufacturing
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
- Article: Bioreactor Process Development and Scale-Up for Transient Transfection-Based Lentivirus Manufacturing in Suspension Cell Culture
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Article: Bioprocessing And Scale-Up Of Suspension HEK293 Cells For AAV Manufacturing
To address scalability challenges of AAV manufacturing, we developed an HEK293 suspension cell line that can be used across many serotypes. Get the data in this article.
- Article: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- Article: Development of a Novel Cell Culture Medium for AAV Production With Multiple HEK293 Lineages and Process Optimization
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.