Merck
DomůAplikaceAnalytická chemieAtomová spektroskopie
Přehled atomové spektroskopie
Schéma základního atomového absorpčního spektrometru složeného ze zdroje světla, atomizátoru, monochromátoru a detektoru.
Atomová spektroskopie využívá elektromagnetické záření nebo hmotnostní spektrum vzorku k určení prvkového složení. Vlnová délka energie absorbované nebo emitované atomy je charakteristická pro každý prvek a lze ji použít k identifikaci a kvantifikaci prvků.  
Analytické techniky založené na atomové spektroskopii se široce používají v chemii životního prostředí, geologii a půdoznalství, hornictví a metalurgii, potravinářství a lékařství.
Doporučené kategorie
Sbírka položek týkajících se standardů analytické chemie. Obsahuje láhev se žlutou etiketou a několik dokumentů. Jeden dokument je akreditační dokument. Na dalším dokumentu jsou vytištěné grafy a text. Pozadí je bílé a nepopsané.
Standardy ICP a AAS
Zlepšete anorganickou stopovou analýzu pomocí našich certifikovaných standardů AAS a ICP. K dispozici jsou roztoky sledovatelné podle NIST.
Obchod s produkty
Rozmanitá sbírka farmaceutických tablet a kapslí. Jsou v různých tvarech a barvách, včetně růžové, žluté, bílé, modré a červené. Některé tobolky jsou čiré nebo neprůhledné s různě barevnými konci.
Směsné standardy anorganických prvkových nečistot
Prohlédněte si náš výběr referenčních materiálů směsí anorganických prvkových nečistot podle pokynů ICHQ3D pro vaše testy léčivých přípravků založené na ICP nebo AAS ve farmaceutické analýze.
Obchod s produkty
Dvě lahve s laboratorními chemikáliemi na žlutém pozadí. Láhev vlevo je větší, s červeným uzávěrem a etiketou se symboly nebezpečnosti. Menší láhev vpravo má černý uzávěr a bílou a zelenou etiketu.
Kyseliny
Pokrývá široký rozsah kyselin: Supelco® pro analýzu, Sigma-Aldrich® pro laboratoře, SAFC® pro biofarmacii. Přizpůsobte řešení různým potřebám.
Obchod s produkty
Tři stolní systémy pro čištění vody Milli-Q®. Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systém pro čištění ultračisté a čisté vody - laboratorní systém pro čištění vody typu 1 a 2 s výrobními a zásobníkovými jednotkami a dávkovači čisté a ultračisté vody. Zleva doprava: první dva systémy mají podobnou konstrukci se základnou, vzpřímenou konstrukcí s digitálním displejem v horní části a nastavitelným dávkovacím ramenem. Třetí systém je kompaktnější a krabicovitý, bez výdejního ramene.
Stolní systémy pro čištění vody Milli-Q®
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby podporovaly potřeby laboratorního výzkumu, cíle udržitelnosti a další důležité požadavky.
Obchod s produkty
Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
Atomová absorpční spektroskopie (AAS) funguje na základě měření množství energie UV/viditelného světla absorbovaného prvkem. Vlnová délka absorbovaného světla odpovídá energii potřebné k povýšení jeho elektronů ze základního stavu na vyšší energetickou hladinu. Množství energie absorbované v tomto excitačním procesu je úměrné koncentraci prvku ve vzorku.
Plamenná atomová absorpční spektroskopie (FAA)
Plamenná atomová absorpční spektroskopie (FAA) zahrnuje odpařování a tepelnou atomizaci kapalného vzorku plamenem. Při této technice je roztok vzorku nasáván a rozprašován jako jemný aerosol do komory, kde se spojuje s palivem a oxidačními plyny. Vzniklá směs je poté přenesena do hlavy hořáku, kde dochází ke spalování a atomizaci vzorku.
Atomová absorpční spektroskopie v grafitové peci (GFAA)
Atomová absorpční spektroskopie v grafitové peci (GFAA) je nejpokročilejší a nejcitlivější technikou pro hodnocení atomové absorpce. Při použití atomizátoru v grafitové peci jsou atomy v porovnání s plamenovou atomizací udržovány v optické dráze o něco déle, což vede k nižším detekčním limitům a citlivosti v rozsahu částic na miliardu (ppb).
Indukčně vázaná plazmová optická emisní spektroskopie (ICP-OES)
Indukčně vázaná plazmová optická emisní spektroskopie (ICP-OES) měří světlo emitované excitovanými elektrony prvku při návratu do jejich stabilního základního stavu. Vzorek se zavede do argonového plazmatu a vysoká teplota excituje elektrony atomu na vyšší energetické hladiny. Prvek se identifikuje podle charakteristické vlnové délky světla vyzařovaného při návratu jeho elektronů do základního stavu. Intenzita vyzařovaného světla souvisí s koncentrací prvku ve vzorku.
Induktivně vázaná plazmová hmotnostní spektrometrie (ICP-MS)
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) je typ hmotová spektrometrie používaná pro vysoce citlivou kvantifikaci různých kovů a nekovů v koncentračním rozsahu pod 1 část na bilion (ppt). ICP-MS analyzuje prvky jejich separací v magnetickém poli podle poměru hmotnosti a náboje (m/z).
Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF)
Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) zjišťuje složení prvků měřením vlnové délky a intenzity rentgenového záření emitovaného nabitými atomy ve vzorku. Při této metodě dopadá na vzorek svazek krátkovlnného rentgenového záření a vytěsňuje elektrony nejvnitřnějšího obalu atomu, čímž vzniká volné místo neboli "díra". To způsobí, že atom změní své elektronické uspořádání a elektron z vyšší energetické slupky přeskočí, aby obsadil nově vzniklé volné místo, a během tohoto procesu vyzařuje charakteristické rentgenové světlo. Rentgenové záření emitované atomy během procesu fluorescence se detekuje a používá k identifikaci a kvantifikaci vzorku.