Přeskočit na
56197
3-Hydroxypicolinic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 180,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 590,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.11
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-859-0
Beilstein/REAXYS Number:
118954
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
3 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, oligosaccharides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
213-218 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
InChI key
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxypicolinic acid (3-HPA) is a matrix material used in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) based mass spectroscopy (MS) for the analysis of large biomolecules and quantification of oligonucleotides.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
3-Hydroxypicolinic acid has been used in the study conducted to isolate and characterize bacteria degrading-quinoline in subsurface sediments.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
152307325228A68300
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
98%
description
98%
description
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
powder
mp
213-218 °C (lit.)
mp
213-218 °C (lit.)
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
mp
295-297 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?