Chromatografie na tenké vrstvě (TLC)
Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) je široce používaná separační technika pro kvantitativní a kvalitativní analýzu. Používá tenkou vrstvu stacionární fáze nanesenou na skleněné, plastové nebo hliníkové desce. Kapalné rozpouštědlo nazývané mobilní fáze přenáší vzorek a při pohybu po desce jej odděluje. Oproti jiným separačním technikám nabízí výhody jednoduchosti, citlivosti a rychlé analýzy.
Zobrazit doporučené produkty:
Související zdroje produktů
- Brochure: Thin-Layer Chromatography
TLC, HPTLC, TLC-MS, PLC and Accessories Consistency is our standard
- TLC Silica Gel 60 G Plates with Gypsum
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Thin-Layer Chromatography Process
TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/334/007/tlc-explorer-brochure-br12711en-ms.pdf
Simplify TLC Analysis with Smart Technology
Klasické TLC desky
Naše klasické desky pro tenkovrstvou chromatografii jsou křemenné desky. Mají hladký a hustý silikagelový povlak 60, který zajišťuje úzké chromatografické pásy. Klasické desky jsou k dispozici také jako hliníkové TLC desky, skleněné TLC desky nebo plastové TLC desky v různých rozměrech desek, včetně našich multiformátových desek, a se dvěma typy fluorescenčních indikátorů pro UV detekci. Kromě nemodifikovaných křemíkových TLC desek nabízíme také speciální TLC desky, včetně:
- Modifikované silikagelové TLC desky pro lepší separaci a jako pilotní metoda pro HPLC
- Aluminum oxide TLC plates pro separaci neutrálních a bazických sloučenin
- Celulózové TLC desky pro přesnou analýzu polárních látek
- Kieselguhrovy a smíšené desky pro separaci polárních nebo středně polárních sloučenin
- TLC desky s koncentrační zónou pro aplikaci a rozlišení velkých objemů vzorků
- GLP TLC desky s jedinečným laserovým kódem, který pomáhá při dokumentaci a vedení záznamů
HPTLC desky
HPTLC desky poskytují sníženou difúzi pásů a kompaktní chromatografické zóny nebo skvrny. Desky HPTLC jsou k dispozici v různých rozměrech a s různými podložkami, včetně našich multiformátových desek, a s možností dvou různých fluorescenčních indikátorů. Naše klasické křemíkové desky HPTLC umožňují rychlou a citlivou kvantitativní analýzu složitých vzorků pro manuální i instrumentální použití. Nabízíme také řadu speciálních desek HPTLC, včetně:
- Modifikované křemíkové HPTLC desky pro náročné separace
- Celulózové HPTLC desky pro separaci hydrofilních a polárních látek
- LiChrospher® HPTLC desky optimalizované pro rychlé, vysoce výkonné separace
- Premium purity HPTLC desky pro separace bez kontaminace a s minimálním pozadím&li>.nbsp;
- ProteoChrom® HPTLC desky pro analýzu peptidů a proteinových digestů
- Koncentrační zónové HPTLC desky pro aplikaci a rozlišení velkých objemů vzorků
- GLP HPTLC desky s jedinečným laserovým kódem, který pomáhá při dokumentaci a vedení záznamů
MS-Grade TLC a HPTLC desky
Naše MS-Grade desky umožňují přímou hmotnostně spektrometrickou analýzu separovaných a vysušených vzorků na TLC a HPTLC deskách. Po chromatografické separaci lze naše MS-Grade TLC desky použít buď při TLC-MS založené na eluci, nebo na desorpci. Desky MS-Grade jsou k dispozici buď s fluorescenčními indikátory, nebo bez nich a poskytují:
- Stopovou analýzu v rozsahu nanogramů
- Nízký signál pozadí a výjimečnou citlivost
- Stejný výkon jako standardní TLC a HPTLC desky
Preparativní TLC (PLC) desky
Preparativní TLC desky se používají k analytické separaci velkých vzorků. Vzorky se obvykle načítají jako široký pás, nikoliv jako skvrny, a analyzují se pomocí UV-detekce. Po rozdělení se pásy vzorků běžně obnovují z desky seškrábnutím adsorbentu z desky a elucí silným rozpouštědlem
- K dispozici je jak modifikovaný, tak nemodifikovaný typ povlaku.
- Rozsah tloušťky povlaku 0,5 mm - 2 mm
- K dispozici s fluorescenčními indikátory nebo bez nich
TLC adsorbenty
Naše standardizované TLC adsorbenty jsou vhodné pro různé TLC a PLC aplikace a zároveň poskytují spolehlivé analytické výsledky. Nabízíme širokou škálu TLC adsorbentů, včetně:
- Různé typy sorpčních materiálů, jako je silikagel 60, oxid hlinitý nebo celulóza
- Různé stupně a velikosti částic
- S pojivem nebo bez něj
- S fluorescenčními indikátory nebo bez nich
Dokumentační systém TLC Explorer
Zjednodušte si analýzu TLC pomocí TLC Explorer. Důvěřujte přesnosti digitálního zobrazování a automatické detekci skvrn pro spolehlivou kvantitativní analýzu a konzistentní interpretaci dat.
- Současná detekce a měření TLC, HPTLC a PLC destiček
- Rychlé pořízení snímku za méně než 2 minuty s automatickou funkcí ořezu & rotace
- Osvětluje chromatogram shora v režimu přímého osvětlení při 3 nastaveních LED: s automatickou korekcí signálů pozadí a nehomogenního osvětlení
- Vybaven automatickým rozpoznáváním stop a výpočtem retenčního faktoru (Rf), jakož i detekcí čela rozpouštědla a základní linie. Úpravy lze provádět ručně.
- Využívá videodenzitometrické měření pro spolehlivou kvantifikaci TLC