Disociace tkání
Enzymy pro oddělování buněk a disociaci tkání jsou nezbytné pro odstranění lešení a strukturální podpory tkání, které jsou nezbytné pro životaschopnost buněk a úspěch mnoha následných aplikací. Vyberte si ideální enzym pro potřeby oddělování buněk nebo disociace tkání, včetně trypsinu, kolagenázy, papainu, nukleáz, hyaluronidázy, elastázy a proteázy XIV. Naše enzymy nabízejí rozsáhlou charakterizaci, vynikající enzymovou aktivitu a konzistenci mezi jednotlivými šaržemi, takže můžete navrhnout svůj další průlomový produkt.
Kolagenázy
Kollagenáza štěpí peptidové vazby v nativním, trojitě šroubovicovém kolagenu. Díky své jedinečné schopnosti hydrolyzovat nativní kolagen se široce používá při izolaci buněk ze zvířecích tkání. Kolagenázy se vyskytují v různých mikroorganismech a mnoha různých živočišných buňkách. Nejsilnější kolagenázou je "surová" kolagenáza vylučovaná anaerobní bakterií Clostridium histolyticum. Kolagenázy C. histolyticum mají molekulovou hmotnost od 68 000 do 125 000 Da a jsou to metaloproteinázy, které vyžadují zinek a vápník. Naše purifikované kolagenázové produkty mají pouze stopové množství kaseinázové (proteolytické) nebo klostripainové aktivity. Naše kolagenáza je navíc vhodná pro kultivační podmínky bez séra i s obsahem séra a je dostatečně šetrná, aby vedla k vysoké životaschopnosti buněk. Purifikovaná kolagenáza typu VII je nabízena také ve verzi testované na buněčných kulturách a ve verzi se sterilní filtrací. Další informace naleznete na Stránka technických zdrojů enzymů kolagenáza, Dispase® a Liberase®.
Kolagenáza a Lliberáza® Enzymy
Dále si prohlédněte naše portfolio rozsáhle charakterizovaných enzymů Roche kolagenáza a liberáza® . Enzymy Roche kolagenázy jsou vhodné pro použití s mnoha různými typy buněk, zatímco naše enzymy Liberase® jsou vhodné pro použití s mnoha různými typy buněk;používají kombinaci kolagenázy I a II s Dispázou® nebo termolyzinem pro širokou škálu typů tkání. Každý tkáňový disociační enzym Roche je formulován pro vynikající enzymovou aktivitu a konzistenci jednotlivých šarží aby vám pomohl učinit další průlom.
Trypsin
Trypsin je serinová proteáza běžně používaná k oddělování adherentních buněčných linií a disociaci tkání. Bylo zjištěno, že surové trypsinové přípravky jsou obvykle pro obě aplikace účinnější. Kultivované buňky se nejčastěji oddělují od kultivačního substrátu působením trypsinu nebo roztoků trypsinu a EDTA. Koncentrace trypsinu se může pohybovat od 0,025 % do 0,5 %. Inkubace buněk s příliš vysokou koncentrací trypsinu po příliš dlouhou dobu však poškodí buněčné membrány a buňky usmrtí. Pro disociaci tkání se trypsin používá samostatně nebo jako doplněk k jiným enzymům. Další informace naleznete na naší Stránce technických zdrojů o trypsinu.
Další enzymy pro tkáňovou disociaci a oddělování buněk
Naše rozsáhlé portfolio obsahuje velké množství enzymů pro tkáňovou disociaci pro vaše specifické potřeby v oblasti buněčných kultur nebo tkáňové disociace. Například hyaluronidáza se obvykle používá jako doplněk k proteázám pro tkáňovou disociaci. Katalyzuje náhodnou hydrolýzu 1,4-b-D-glykosidických vazeb mezi N-acetylgalaktosaminem nebo N-acetylgalaktosamin sulfátem a kyselinou glukuronovou v kyselině hyaluronové, chondroitinu, chondroitin 4- a 6-sulfátu a dermatanu. Různé nukleázy, jako jsou DNáza a RNáza, pomáhají snižovat viskozitu vznikající uvolňováním nukleových buněk z poškozených buněk během sběru. Papain je relativně nespecifická sulfhydrylová proteáza získávaná z latexu papáji. Papain se používá samostatně nebo jako doplněk k jiným proteázám, např. kolagenáze. Další informace naleznete v našich enzymových a technických zdrojích pro potřeby pracovních postupů disociace tkání a oddělování buněk.