Purifikace proteinů protilátek
Monoklonální a polyklonální protilátky se běžně používají v základním výzkumu a při objevování léčiv. Biologická léčiva na bázi protilátek také tvoří rostoucí podíl nových terapeutik. Afinitní chromatografie využívající zesíťovaná média s proteiny A, G a L hraje významnou roli při izolaci a výrobě purifikovaných protilátek pro laboratorní, procesní a průmyslové pracovní postupy.
Přečtěte si více informací o
Agarosové kuličky a afinitní gely
Agarosové kuličky a afinitní gely umožňují purifikaci protilátek pomocí proteinu A nebo proteinu G zesíťovaného s agarosou. Tyto pryskyřice jsou vhodné pro purifikaci v malém až velkém měřítku, jsou vhodné pro gravitační průtokovou kolonovou purifikaci, nízkorychlostní odstřeďování při dávkovém zpracování a nízkotlaké chromatografické postupy. Afinitní gely EZview™ obsahují červené barvivo, které umožňuje uživateli snadno odlišit pelety od supernatantu, což vede k menším ztrátám proteinů při dávkovém čištění. Sady pro imunoprecipitaci obsahují afinitní gely, minispinové kolony a lyzační činidlo a jsou speciálně navrženy tak, aby umožnily maximální obnovu proteinů z imunoprecipitátů.
Pryskyřice Fast Flow Sepharose™ a Fast Flow agarose
Pryskyřice Fast Flow Sepharose™ a Fast flow agarose používají vysoce zesíťované agarosové kuličky nebo gely, které v porovnání se standardními agarosovými kuličkovými pryskyřicemi odolávají vyšším tlakům. Díky tomu jsou tyto pryskyřice vhodné pro metody rychlé proteinové kapalinové chromatografie (FPLC). Tyto pryskyřice se doporučují pro purifikaci protilátek ve středním až velkém měřítku.
Systém magnetických kuliček PureProteome™
Systém magnetických kuliček PureProteome™. Protein A, Protein G a Protein A/G magnetické kuličky poskytují rychlý a reprodukovatelný způsob purifikace imunoglobulinů z komplexních směsí, jako jsou vzorky séra, plazmy nebo supernatantu buněčných kultur. Protilátky se purifikují pomocí magnetického stojanu nebo plošiny k oddělení kuliček od promývacích a elučních frakcí. Tento postup je vhodný pro nízkou výkonnost s použitím jednotlivých mikrozkumavek nebo pro vyšší výkonnost s použitím automatizace.
Chromatografické kolony a média Cytiva™ Amersham
K purifikaci monoklonálních a polyklonálních protilátek z různých zdrojů je k dispozici široká řada chromatografických médií Cytiva™ Amersham.
- Kolony GraviTrap™ jsou předbalené gravitační kolony určené pro rychlé a účinné manuální čištění monoklonálních a polyklonálních protilátek, fragmentů protilátek ze supernatantu buněčných kultur a biologických tekutin.
- Kolony SpinTrap™ jsou předbalené spinové kolony na jedno použití pro jednoduché purifikace protilátek v malém měřítku nebo obohacování specifických proteinů.
- Kolony HiTrap™ HP jsou předbalené vysoce účinnou pryskyřicí Protein A nebo Protein G Sepharose™ pro rutinní preparativní purifikaci monoklonálních a polyklonálních protilátek, jako je lidský IgG. Kolony HiTrap™ MabSelect jsou předbaleny pryskyřicí MabSelect, bioprocesním médiem pro zachycení monoklonálních protilátek (Mabs) z velkých objemů vzorků.
- 96jamkové filtrační destičky MultiTrap™ poskytují rychlý a spolehlivý formát pro purifikaci protilátek v malém měřítku nebo obohacení proteinů zájmu pomocí předbalených 96jamkových filtračních destiček, které lze odstřeďovat nebo filtrovat ve vakuu, ručně nebo pomocí automatizovaných robotických systémů.
- Sloupce HiScreen™ Capto L jsou předbaleny Capto L, afinitní chromatografickou pryskyřicí pro bioprocesy k zachycení protilátek a fragmentů protilátek, jako jsou fragmenty Fab, jednořetězcové variabilní fragmenty (scFv) a doménové protilátky (Dabs). Kolony HiScreen™ Capto L jsou součástí platformy pro vývoj procesů. Tyto kolony jsou vynikající volbou pro optimalizaci metod a screening parametrů.
- Kolony HiScreen™ MabSelect™ jsou předbaleny pryskyřicí MabSelect™ a jsou součástí platformy pro vývoj procesů, kterou nabízí společnost Cytiva. Pryskyřice MabSelect™ je bioprocesní pryskyřice pro záchyt monoklonálních protilátek z velkých objemů vzorků. Tyto kolony jsou vynikající volbou pro optimalizaci metod a screening parametrů pro záchyt monoklonálních protilátek.
- Média Protein A a Protein G Mag Sepharose™ se skládají z magnetických kuliček na bázi sefarosy, které jsou navrženy pro zjednodušení obohacování cílových proteinů pomocí imunoprecipitace nebo pull-down aplikací a lze je použít pro rychlou purifikaci a screening monoklonálních a polyklonálních protilátek ze séra a buněčných supernatantů v malém měřítku.
- GammaBind a GammaBind Plus Sepharose™ jsou afinitní chromatografické pryskyřice Protein G pro purifikaci imunoglobulinů (IgG) z různých druhů a používají se k analýze a purifikaci tříd, podtříd a fragmentů imunoglobulinů z jakékoli biologické tekutiny nebo média buněčné kultury. Tato pryskyřice je vhodná pro postupy imunoprecipitace.
- Pryskyřice Sepharose™ pro proteiny A a G, Sepharose™ Fast Flow, Capto L a MabSelect™ jsou k dispozici také samostatně pro postupy škálování.
Afinita imunoglobulinů k proteinu A/proteinu G/proteinu L |
---|
Související zdroje
- Article: Automated IgG Purification Using PureProteom™
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
- Article: Protein G and Protein A Bind to Different IgG
Na této stránce je uvedeno srovnání relativní síly vazby proteinu G a proteinu A na různé imunoglobuliny.
- Brochure: Refine Protein Preparation – Tools for Better Protein Analysis
Why spend your time on arduous sample preparation protocols when you can focus your efforts on exciting experiments? With the right pure protein, in the buffer you need, at the concentration you want, your next discovery is only a step away. From protein isolation to purification, you can count on us to support your research with maximum yields of intact, functional proteins.