Merck
ADC a biokonjugace
Laboratorní prostředí se dvěma osobami v bílých pláštích. Jedna osoba pozorně zkoumá molekulární model, zatímco druhá ji zezadu pozoruje. Na stole je rozmístěno různé laboratorní vybavení, včetně zkumavek a baňky, a zelené pozadí vytváří živý kontrast.
Biokonjugace spočívá ve spojování molekul, přičemž alespoň jeden z reaktantů je biomolekula, často protilátka, protein nebo oligonukleotid. Biokonjugáty se používají k detekci, testování nebo cílení a sledování biomolekul v oblasti biotechnologií, medicíny a nanotechnologií. Mezi aplikace patří připojování fluorescenčních sond k protilátkám pro průtokovou cytometrii a mikroskopické zobrazování, připojování protilátek ke kuličkám pro imunoprecipitaci, připojování protilátek k léčivům pro terapeutický vývoj a zesíťování proteinů pro detekci jejich biologických interakcí.  
Technologie konjugace protilátek s léčivy (ADC) využívá monoklonální protilátky k dodávání vysoce účinných nebo silných farmaceutických složek (HPAPI) do cílových buněk. V konjugované formě vykazují HPAPI selektivnější terapeutickou aktivitu a šetří necílové buňky. Tato biokonjugační technika se využívá pro cílené a bezpečnější podávání léčiv. Chemické a fyzikální vlastnosti, délka, velikost molekuly, mísitelnost s vodou a štěpitelnost činidla, kritéria použití a funkční skupiny, na které je spojování zaměřeno, určují, která síťovací činidla a reakční metoda se zvolí pro optimální biokonjugaci.
Doporučené kategorie
Chemická struktura polyethylenglykolu napsaná na tabuli jako chemický vzorec C2H4O.
Polyethylenglykol (PEG a PEO)
Objevte naši nabídku polyethylenglykolu (PEG) a derivátů PEG v širokém sortimentu...
Obchod s produkty
3-D struktura peptidu.
Aminokyseliny, pryskyřice a činidla pro syntézu peptidů
Vysoce kvalitní aminokyseliny, pryskyřice a činidla včetně Novabiochem® pro peptid....
Obchod s produkty
Tento příklad schématu click chemie ukazuje mědí(I) katalyzovanou azid-alkynovou cykloadici (CuAAC) alkynů na azidy za vzniku 1,4-disubstituovaného-1,2,3-triazolu.
Přehled chemických činidel na kliknutí
Click chemistry reagents accelerate progress in chemical biology, bioconjugation, and...
Obchod s produkty
Obecné schéma biokonjugace znázorňující vznik biokonjugátu
Síťovací látky
Linkery a síťovače poskytují strukturní stabilitu při biokonjugaci pro interakce protein-protein, protein-peptid a peptid-malá molekula.
Obchod s produkty
Typy crosslinkerů pro biokonjugaci
Jedním z nejzákladnějších aspektů návrhu crosslinkerů je, zda je činidlo homobifunkční nebo heterobifunkční. Převážná většina biokonjugačních činidel je bifunkční, přičemž dvě reaktivní skupiny se obvykle nacházejí na vnějších koncích organického spaceru. V homobifunkční sloučenině jsou obě reaktivní skupiny identické, zatímco v heterobifunkční sloučenině jsou různé. Heterobifunkční činidla mají při tvorbě biokonjugátů oproti homobifunkčním velké výhody, protože jedna reaktivní koncová skupina se spojuje pouze s určitou funkční skupinou, zatímco druhá reaktivní koncová skupina reaguje s jinou funkční skupinou.
Délka crosslinkeru pro biokonjugaci
Při výběru crosslinkeru nebo modifikačního činidla pro konjugační reakci je třeba vzít v úvahu rozměry nebo celkovou lineární délku cílové molekuly před konjugací a po ní. Distanční rameno nebo příčný můstek činidla určuje především molekulovou délku výsledné sloučeniny. Crosslinkery různých velikostí se tak stávají molekulárními pravítky pro měření vzdáleností mezi funkčními skupinami v biomolekulách.
Síťovatelné vs. neštěpitelné biokonjugační crosslinery
Je důležité, aby byl crosslinker štěpitelný, pokud je třeba interagující biomolekuly izolovat a analyzovat, např. crosslinker používaný k detekci interakcí protein-protein. Alternativně lze použít neštěpitelný linker, pokud je vyžadována stabilita, např. protilátka připojená k pryskyřici pro zachycení proteinu.
Hydrofobní vs. hydrofilní biokonjugační crosslinkery
V některých aplikacích může být hydrofobnost činidla výhodou, zejména pokud aplikace zahrnuje průnik buněčnými membránami. Hydrofobní činidla bez silně polárních skupin rychle procházejí buněčnými membránami a síťují nebo značí vnitřní buněčné proteiny. Na druhé straně hydrofilní síťovací činidla nezpůsobují agregaci nebo precipitaci interagující molekuly a mohou vést k rozpustnosti protilátek a jimi modifikovaných proteinů ve vodě. Použití hydrofilních biokonjugačních činidel vede také k větší biokompatibilitě.
Funkční skupiny, na které se zaměřuje biokonjugace
Nejreaktivnější funkční skupiny v biomolekulách jsou spojeny s heteroatomy N, O a S, které jsou nukleofilní díky nesdílenému páru elektronů a mohou spontánně reagovat s kompatibilními a elektrofilními aktivními skupinami na síťovacích a modifikačních činidlech. V mnoha případech jsou nukleofilní funkční skupiny v biomolekulách volné a přístupné. V některých případech jsou však vytvořeny tak, aby umožnily reaktivitu a spojení. K dispozici je několik specializovaných činidel, která usnadňují vytvoření vhodné funkční skupiny pro biokonjugaci, pokud požadovaná skupina není k dispozici. Přirozeně se vyskytujícími funkčními skupinami na biomolekulách jsou aminy, thioly, hydroxyly, karboxyláty, aldehydy, organické fosfáty a reaktivní vodíky na některých atomech aktivního uhlíku.
Vývoj a výroba ADC
Cesta vývoje konjugátu protilátky s léčivem (ADC) vyžaduje odborné znalosti v oblasti vývoje, výroby, formulace a testování malých i velkých molekul. Výběr zkušeného partnera, který disponuje těmito dovednostmi a potřebnými zařízeními pro kontejnment, může pomoci posunout vaše ADC na trh. ADC jsou náročné molekuly, které vyžadují pokročilé výrobní soupravy a specializované vybavení pro charakterizaci molekuly a prokázání její čistoty, homogenity a stability.