Mokrá chemická analýza
Mokrá chemická analýza zahrnuje identifikaci a kvantifikaci požadovaných prvků přítomných v kapalném vzorku pomocí několika metod. Lze ji rozdělit na dva hlavní typy, kvalitativní analýza identifikuje prvky a kvantitativní analýza určuje jejich množství. Pomocí chemických činidel lze analyt proporcionálně přeměnit na barvivo, které lze odečíst vizuálně nebo fotometricky.
Mokrá chemická analýza zahrnuje množství technik, včetně titrace, destilace, spektrofotometrie (UV/Vis/IR), kolorimetrie, filtrace, sušení, vážení, testů pH a přímého odečtu pomocí elektrod. Tyto metody analýzy mohou být ve srovnání s jinými metodami náročnější na práci, protože u některých z nich nelze použít automatizaci.
Doporučené kategorie
Pokrývá široký rozsah kyselin: Supelco® pro analýzu, Sigma-Aldrich® pro laboratoře, SAFC® pro biofarmacii. Přizpůsobte řešení různorodým potřebám.
Optimalizujte odběr vzorků: Přesné injekční stříkačky pro odběr vzorků - standardní, vysoce kvalitní. Vybírejte podle použití, kompatibility, preferencí.
Zajistěte přesnou analýzu: Inertní certifikované lahvičky zabraňují extrahovatelným a vyluhovatelným látkám. Snižte riziko pomocí autosamplerů Supelco®, univerzálních vialek pro HPLC, GC/MS, LC/MS.
Naše široká nabídka volumetrických roztoků umožňuje spolehlivé výsledky titrace. Důmyslné obaly, jako je Titripac® a uzávěr 3S, a inovativní řešení pro zlepšení titračního procesu. Bezproblémový přenos dat prostřednictvím tagu RFID je k dispozici u našich reagencií SmartChemicals a 3S.
Měření pH
PH kvantifikuje množství volných vodíkových a hydroxylových iontů přítomných ve vodě, a proto hodnota pH (0-14, 7 je neutrální) udává kyselost a zásaditost roztoku. Měření pH je nejvýznamnějším testem prováděným v laboratořích, protože mnoho fyzikálních, chemických a biologických procesů závisí na pH. Měření pH pomocí pH metru poskytuje nejpřesnější výsledky. pH metr měří rozdíl napětí mezi dvěma elektrodami ponořenými do roztoku. Pro kalibraci pH-metru se používají standardní pufrové roztoky, aby bylo možné získat spolehlivé a reprodukovatelné výsledky.
Stanovení BSK
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) měří množství rozpuštěného kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při aerobním rozkladu organických látek z vody. Stanovení BSK odhaduje množství biologicky rozložitelných organických látek přítomných v odpadních vodách, odpadních vodách a znečištěných vodách. Dvěma široce používanými metodami měření BSK jsou ředicí metoda a manometrická metoda.
- Ředicí metoda: Jedná se o standardní metodu, při níž se vzorek (ředicí voda) připraví přidáním anorganických živin, pufrovacích solí a dostatečného množství bakterií do přečištěné vody. Poté se připraví několik úrovní ředění vzorku. Lahvičky s BSK se naplní až po vrchol, uzavřou, zapečetí a inkubují ve tmě při 20 °C po dobu 5 dnů. Hladiny rozpuštěného kyslíku se měří před a po pětidenní inkubaci. Rozdíl těchto dvou hodnot, korigovaný na ředění a slepý pokus, je hodnota BSK5.
- Manometrická metoda: Při této metodě se do láhve, která obsahuje neředěný vzorek, nasadí manometr. Průběžně se sleduje pokles tlaku vzduchu uvnitř láhve, který odráží množství kyslíku přijatého vzorkem. Tato metoda je jednodušší než metoda ředění, protože není nutné ředění a je možné provádět kontinuální měření.
Stanovení CHSK
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) je měření množství kyslíku potřebného k chemické oxidaci organických látek ve vodě. ChSK tedy hodnotí kvalitu vody a odpadních vod.
Zkouška ChSK se provádí v přítomnosti silného oxidačního činidla za kyselých podmínek. Ke vzorku se přidá známý přebytek oxidačního činidla a po dokončení oxidace se pomocí titrace s použitím indikátorového roztoku odhadne množství oxidačního činidla, které v roztoku zůstalo. Test CHSK trvá ve srovnání s BSK (5 dní) maximálně 2 až 3 hodiny a měří všechny organické kontaminanty, včetně biologicky nerozložitelných organických látek.
CHSK lze analyzovat pomocí kyvety předem naplněné činidly obsahujícími chrom (VI), který se během tepelné předúpravy vzorku přemění na chrom (III) působením organických kontaminantů. Množství spotřebovaného chromu (VI) je úměrné množství CHSK a lze jej přímo detekovat pomocí fotometrie.
NP Analyzers
Půdní živiny, jako je dusík (N) a fosfor (P), jsou nezbytné pro růst rostlin. Zvýšené ukládání N poškozuje půdní ekosystém, protože zvyšuje kyselost půdy, vytváří nerovnováhu živin, mění složení půdních mikrobů a přispívá ke zvýšení emisí skleníkových plynů. Proto je nutné rutinně testovat N v potravinářských a environmentálních laboratořích.
Existuje mnoho metod stanovení N. Tyto metody vyžadují počáteční oxidační krok, který přemění organické sloučeniny obsahující dusík na anorganické dusíkaté entity. Oxidační krok lze provést jednou z těchto metod: (1) Kjeldahlovým rozkladem, (2) ultrafialovou (UV) oxidací, (3) persíranovou oxidací a (4) vysokoteplotní oxidací (spalováním).
Měření P se stalo klíčovým krokem při analýze životního prostředí. Vysoké hladiny P a N ve vodních nádržích mohou ohrozit kvalitu vody, protože vyvolávají rychlý růst toxických řas. Analýza P se obvykle provádí metodou kyseliny askorbové a molybdenanu, např. pomocí testovací soupravy připravené k použití, která se kvantitativně analyzuje fotometrem. Analyzátory N a P mohou být samostatné přístroje nebo kombinace obou analyzátorů.
Analýza TOC
Celkový organický uhlík (TOC) určuje množství uhlíku přítomného v organické sloučenině. TOC je vysoce citlivé, nespecifické měření všech organických látek přítomných ve vzorku. Používá se proto k regulaci vypouštění organických chemických látek do životního prostředí ve výrobním závodě. Detekce TOC je rovněž důležitým aspektem v oblasti čištění pitné vody z důvodu dezinfekce vedlejších produktů. Existují různé přístupy ke stanovení TOC:
- Off-line měření prováděná na vzorcích vody odebraných do nádob a dopravených do přístroje.
- On-line měření, přístroj je připojen přímo k proudu čištěné vody.
- Oxidace organických molekul.
- Přístroje, které stanovují TOC, jsou navrženy tak, aby selektivně detekovaly CO2.
Tato metoda je často považována za doplňkovou metodu k CHSK a lze ji také provádět pomocí specifických testovacích souprav pro buňky.
Rozpouštění / digesce
Příprava vzorku je důležitým krokem v analytickém procesu. Vzorky často nejsou vhodné pro přímou analýzu, a proto je třeba provést krok přípravy vzorku. Jeho cílem je převést analyt do homogenně rozpuštěné formy. Vzhledem k tomu, že množství činidel použitých pro přípravu vzorku je v porovnání se samotným vzorkem vysoké, musí mít činidla odpovídající čistotu, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku nebo k falešně pozitivním výsledkům. Příprava vzorku zahrnuje techniky, jako je rozpouštění, rozklad, tavení, extrakce a mnoho dalších. Při anorganické analýze se často používá rozklad, aby se těžko rozpustné vzorky převedly do kapalné, a tedy snadno analyzovatelné formy. Jako rozkladná činidla se používají kyseliny, žíravé louhy, zásady a soli, které musí být k dispozici v dobré kvalitě, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku.
Gravimetrická analýza
Gravimetrická analýza se v analytické chemii používá ke kvantitativnímu stanovení analytu na základě jeho hmotnosti. Mezi různé typy této metody analýzy patří srážecí, odpařovací a elektroanalytická metoda. Pro gravimetrickou analýzu je zapotřebí několik anorganických činidel, aby došlo k požadované reakci s analytem.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Skleněné láhve jsou ideální pro skladování kyselin, protože jsou inertní a mají dlouhou skladovatelnost.
- Stanovení titru nebo standardizace titračního roztoku je nezbytné pro přesné a spolehlivé výsledky titrace.
- The percent oxidation of a phospholipid can be determined by using Beer’s Law to calculate the peroxidized phospholipid’s concentration from its absorbance at 234 nm.
- Tabulka převodu transmitance na absorbanci umožňuje rychlý převod hodnot transmitance na absorbanci v laboratoři nebo v terénu.
- Technical article on Selecting the Right Water Purification System
- Zobrazit vše (20)
Související protokoly
- Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
- Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
- Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.
- Preparation of a standard solution for total chlorine.
- Hydroxymethylfurfural (HMF) v medu - reflektometrické stanovení po konverzi s derivátem kyseliny barbiturové a derivátem aminofenazonu
- Zobrazit vše (98)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište [email protected]