Merck
Konzervační látky ProClin™
Konzervační látky ProClin, které se používají ve více než 1 000 soupravách IVD registrovaných FDA předními výrobci v oboru diagnostiky, jsou ve vodě rozpustné přípravky, které patří k nejúčinnějším v odvětví IVD. V nízkých pracovních koncentracích pomáhají produkty ProClin prodloužit skladovatelnost IVD reagencií tím, že účinně a okamžitě inhibují široké spektrum mikrobů. Konzervační prostředky ProClin jsou snadno dostupné ve čtyřech jedinečných formulacích, což zajišťuje řadu možností pro splnění široké škály specifických potřeb.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Biocidní konzervační prostředek Proclin™ inhibuje mikrobiální Krebsův cyklus na několika místech.
Konzervační látky ProClin™ napadají Krebsův cyklus ve čtyřech klíčových bodech: enzymy pyruvátdehydrogenázu, α-ketoglutarátdehydrogenázu, sukcinátdehydrogenázu a NADH dehydrogenázu. Protože všechny bakterie a houby mají alespoň část Krebsova cyklu, mají široké spektrum působnosti.
Konzervační látkyProClin™ jsou snadno dostupné ve výhodných velikostech balení vhodných pro všechny výrobní procesy a objemy. Vedle našich čtyř přípravků poskytujeme také podpůrné produkty ProClin™, jako jsou referenční standard ProClin™ a podpůrné produkty ProClin™.a href="/product/sial/48119u">ProClin™ variety kit, které jsou užitečné při testování a hodnocení použití konzervační látky ProClin™ v rámci konkrétního diagnostického činidla nebo testu.
Sada ProClin™ Variety Kit (48119-U) obsahuje 5 ml lahvičky všech čtyř formulací a je vynikajícím nástrojem pro hodnocení vhodnosti produktů ProClin™ pro jejich konkrétní použití. Charakteristické rozdíly mezi jednotlivými formulacemi naleznete v naší technické tabulce. Chcete se přesvědčit, jaký přínos mají konzervační přípravky ProClin™ pro vaše činidlo? Požádejte o vzorek.
I přes zvýšený bezpečnostní profil výrobků ProClin™, studie nezávislé laboratoře prokázala rovnocennou nebo lepší účinnost ve srovnání se špičkovými alternativami, jako jsou thimerosal a azid sodný. 
Konzervační látkyProClin™ jsou omezeny na použití při vývoji IVD testů a jsou určeny pouze pro použití při výrobě IVD. 
Odmítnutí odpovědnosti
Výrobek není určen k použití jako biocid podle celosvětových předpisů o biocidních přípravcích, mimo jiné včetně předpisů US EPA′.s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada's Pest Management Regulatory Agency, Turkey's Biocidal Products Regulation, Korea's Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) a dalších.
Nabízíme řadu konzervačních přípravků ProClin™ s různými charakteristickými složeními v různých velikostech balení, které vyhovují vašim specifickým potřebám.
Související zdroje
  • Brochure: ProClin™ Preservatives: Easy to incorporate into your diagnostic assay development
    ProClin™ preservatives are used in over 1,000 FDA registered IVD kits from industry leading manufacturers. At low working concentrations, ProClin™ preservatives can help extend the shelf life of IVD reagents by effectively and immediately inhibiting a broad spectrum of microbes
  • Flyer: For In Vitro Diagnostic Materials: Efficacy vs. Thimerosal and Sodium Azide
    The traditional preservatives used to prevent microbe growth in in vitro diagnostic products are not ideal. Thimerosal is expensive and, because it contains mercury, is classified as toxic for disposal.
  • FAQ: ProClin™ Preservatives Frequently Asked Questions
    ProClinTM products are dedicated for use in the Medical Devices (MD) and in vitro diagnostics (IVD) sector globally. The use of biocides to treat MD and IVD products is exempted from the Biocidal Products Regulation (BPR) as long as the MD/IVD products are in scope of the MD/IVD directives/regulations.
  • Technote: ProClin™ 300 Preservative
    ProClin™ 300 preservative is a highly effective biocide for the control of microorganisms in reagents and products intended for in vitro diagnostic use. Due to its broadspectrum activity, low toxicity at recommended use levels, excellent compatibility, and stability, ProClin™ 300 biocide is the ideal choice as an effective preservative in diagnostic reagents.