Čisticí prostředky na laboratorní nádobí
Extran® Detergenty a čisticí prostředky na laboratorní nádobí
Extran® detergenty na laboratorní nádobí pro ruční čištění a laboratorní myčky zajišťují čištění skleněného nádobí a přístrojů v laboratořích a výrobních provozech bez kontaminace, a to před použitím i po něm.
Důkladné čištění beze zbytků je nezbytné při práci s chemickými nebo biologickými látkami pro správné vědecké pracovní postupy. Naše čisticí prostředky pro laboratoře a laboratorní zařízení jsou:
- Spolehlivé - stálá kvalita produktu a výjimečná rozpustnost a tekutost
- Šetrné k životnímu prostředí -. složení s biologicky odbouratelnými účinnými látkami pro ekologičtější čištění
- Čištění bez zbytků s podporou validace - naše fotometrická testovací metoda může pomoci vaší laboratoři při prokazování nepřítomnosti neiontových povrchově aktivních látek
- Využijte možnosti, které vám nabízíme./li>
- Bezpečný a netoxický - neobsahuje vonné látky, barviva, oxidanty, chlór, enzymy a NTA
- Efektivní -. vysoce koncentrované laboratorní čisticí prostředky pro čištění laboratorního vybavení, dostupné v různých velikostech balení (1 l až 25 l; 2 kg až 25 kg) se speciálně navrženými způsoby odběru a adaptéry
Objevte naše široké portfolio spolehlivých laboratorních čisticích prostředků:
Nezávisle na tom, jakým způsobem je vaše laboratorní vybavení udržováno, máme pro vás ty správné laboratorní čisticí a mycí prostředky pro potřeby vaší vědecké laboratoře.
Extran® AP pro čištění strojů v laboratorních myčkách
Extran® AP byl vyvinut ve spolupráci s předními výrobci laboratorních myček a testován z hlediska vhodnosti. Tyto laboratorní čisticí prostředky mají vysokou rozpustnost ve vodě a vytvářejí velmi málo pěny s minimálním množstvím zbytků. K neutralizaci alkalických zbytků je třeba po každém cyklu hlavního praní použít kyselý oplach, jako jsou neutralizační prostředky:
- Extran® AP 21 kyselý s kyselinou fosforečnou
- Extran® AP 22 kyselý s kyselinou citronovou
Kanystry Extran® 5l pro laboratorní myčky
Tento praktický kanystr Extran®. kanystr se vkládá do zásuvky dávkovací jednotky stroje a je přímo připojen k laboratorní myčce, takže riziko přímého kontaktu s čisticím prostředkem je minimalizováno. Informace o produktu a bezpečnostní informace jsou snadno viditelné na horním štítku s jedinečným barevným označením podle pH a prázdným místem pro rychlou dokumentaci dat manipulace v souladu se zásadami SLP.
Extran® 5l kanystr pro laboratorní myčky
(uzávěr DIN51; v. 215 mm / 8,46"; š. 245 mm / 9,65"; hl. 140 mm / 5,51")
Vrchní štítek se základními bezpečnostními informacemi o výrobku
(např, objednací číslo, označení, pH, piktogram) a volný prostor pro individuální dokumentaci.
Extran® v zásuvce dávkovací jednotky stroje.
Související zdroje
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.