Přeskočit na
03565
MALDI validation set polystyrene Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Synonyma:
Polystyrene, PS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 set
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
65 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-851-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
65 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Other Notes
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass.
This set inclces 6 different polystyrene standards ranging from Mp ~700 to ~70,000.
Each standard is characterized with GPC, a second absolute method (light scattering or H-NMR) and MALDI-ToF-MS.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
NIST705ANIST1478NIST1479
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
202118-25G04061838764478
202118-100G04061838137975
111626010204065272704717
769401-25G04061833367469
203394-1G04061838138118
111626100204065272717304
769398-25G04061833367452
03565-1EA04061833353868