Merck
Aplikace činidel pro pěstování rostlin
Je na něm zachycena ruka v rukavici, která manipuluje se zkumavkami se zelenými stonky rostlin ponořenými do čiré tekutiny, což by mohlo být součástí studie o růstu rostlin nebo tkáňové kultury. Zkumavky jsou umístěny v kovovém stojanu a v pozadí je další laboratorní sklo s podobnými vzorky.
Kultivace rostlinných buněk, jako jsou kultury semen, meristémové kultury, kalusové kultury, kultury pupenů a další kultury rostlinných tkání, vyžadují specializované doplňky a činidla. Nabízíme želírující látky, regulátory růstu rostlin, auxiny, cytokininy, speciální vodu a další doplňky, jako jsou antibiotika a aminokyseliny, pro podporu růstu a vývoje rostlinných buněk v kultuře.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Želírující látky pro tkáňové kultury rostlin
Tkáň rostlin je kultivována v tekutém médiu nebo je umístěna na gelovém substrátu. Agar se již dlouho používá jako želírující činidlo pro kultivaci rostlinných tkání. Phytagel™ je náhražka agaru vyráběná z bakteriálního substrátu, který je optimalizován pro kultivaci rostlin. Vytváří čirý, bezbarvý, vysoce pevný gel, který pomáhá při detekci mikrobiální kontaminace. Agargel™ je směs agaru a Phytagelu™, která byla vyvinuta pro pomoc při kontrole vitrifikace v rostlinných tkáňových kulturách a vytváří poloprůhledný gel, který je vynikající pro detekci kontaminace. Gelrite® (Gelzan™), želírovací činidlo, je další náhradou agaru, kterou lze použít v rostlinných tkáňových kulturách.
Regulátory růstu rostlin
Regulátory růstu rostlin mohou podporovat růst buněk a indukovat metabolické dráhy v protokolech rostlinných buněk a tkáňových kultur. Mezi regulátory růstu rostlin patří auxiny, cytokininy a zeatin. Naše kolekce rostlinných hormonů zahrnuje kyselinu abscisovou, jasmonovou a giberelovou. Mezi herbicidy ověřené pro rostlinné buněčné kultury patří dicamba a glyfosát (Roundup®).
Rostlinné auxiny a cytokininy
Auxiny se používají v rostlinných buněčných kulturách k podpoře dělení buněk, prodlužování buněk a tvorbě kalusu. Náš katalog auxinů zahrnuje nejčastěji používaný v rostlinných buněčných kulturách - kyselinu 2,4-dichlorfenoxyoctovou - a dále kyselinu 3-indoloctovou, 1-naftalenovou, fenyloctovou, 2,3,5-trijodobenzoovou a 2,4,5-trichlorfenoxyoctovou.
Cytokininy podporují dělení a diferenciaci buněk v rostlinných tkáňových kulturách. Kinetin a benzyl-aminopurin jsou nejčastěji používané cytokininy v rostlinných buněčných kulturách. Mezi naše cytokininy schválené pro pěstování rostlin patří kinetin, benzylaminopuriny, adeniny, zeatin a thidiazuron.
Vitaminové směsi pro pěstování rostlin a další činidla
Tkáňové kultury rostlin vyžadují specializovaná média a doplňky pro pěstování rostlin. Nabízíme vitamínové směsi, soli, banánový prášek, antibiotika (neomycin, rifampicin, vankomycin, paromomycin), speciální vody včetně mořské a kokosové vody od společnosti Gamborg a další důležité doplňky pro optimalizaci růstu rostlinných buněk a tkání v kultuře.